Läs mer
Thermo Scientific™ Barnstead™ Easypure™ RoDi tillbehör och förbrukningsvaror
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Anpassa ditt vattenreningssystem med Thermo Scientific™ Barnstead™ Easypure™ RoDi-tillbehör och förbrukningsvaror som bäst passar din applikation. Patronsatsen innehåller förfilter, ultraren blandad bäddpatron och Easypure patron med hög renhet/låg TOC. Andra förbrukningsvaror inkluderar 0,2 mikron slutfilter, ultraviolett lampa, Thermo Scientific™ Ventgard™ reservoarlock, omvänd osmosmembran och en uppsättning med tre tomma patroner för rengöring.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Patronsats |
| För användning med (utrustning) | Barnstead Easypure RoDi |
| Typ | Cartidge Kit |