Läs mer
Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ Pro Water Purification System
Produktkod. 11377041 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Modell:
Barnstead GenPure Pro UV
Barnstead GenPure Pro UV – TOC
Barnstead GenPure Pro UV/UF
Barnstead GenPure Pro UV/UF – TOC
GenPure Pro
GenPure Pro UF
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11377041
Brand: Thermo Scientific™ 50131954
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Producera typ 1 ultrarent vatten samtidigt som du sparar utrymme med den kompakta och flexibla Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ Pro Water Purification System.
Producera typ 1 ultrarent vatten samtidigt som du sparar utrymme med den kompakta och flexibla Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ Pro Water Purification System. Detta system är lämpligt för de mest krävande laboratorietillämpningarna och levererar 18,2 megaohm-cm vatten med jämn kvalitet. Få flexibilitet med dispensern som når upp till 24 tum (60 cm) från enheten. Den kan användas på en laboratoriebänk eller på en vägg. Integrerad matarvattenövervakning hjälper till att maximera kassettens livslängd. Byt enkelt kassett på några sekunder med Aquastop snabbkopplingar.
Dispensering för en mängd olika uppgifter
  • Ny flexibel dispenser erbjuder en radie på 24 tum (60 cm) från systemet för att fylla större kärl eller tvätt av glas.
Läckagedetektion
  • Interna läckor kan upptäckas och ett fel visas
Integrerad matarvattenövervakning
  • En extra mätcell övervakar matarvattnets konduktivitet. Varje överskridande av gränsvärdet visas omedelbart för att maximera kassettens livslängd.
Online TOC-mätning med UV-intensitetsövervakning
  • TOC-övervakning i realtid för kontinuerlig mätning av organiska ämnen som finns i vattnet
  • Kontinuerlig övervakning av UV-intensiteten tar bort risken för falska TOC-värden på grund av minskad UV-intensitet
  • Felmeddelande varnar användaren när UV-lampans intensitet inte längre är tillräcklig för korrekta TOC-mätningar
UV Foto-oxidation 185/254nm
  • Högpresterande UV-montering minskar på ett tillförlitligt sätt innehållet av mikroorganismer och deras metaboliter
  • UV-oxidation reducerar också organiska föreningar i vattnet till ultralåga nivåer
Klar att användas
  • Matarvattentryckbrytare, väggfäste, UV-lampa, ultraren kassett, sterilfilter, allt ingår i ett artikelnummer
  • Läckagedetektion standard och varnar användaren för läckor
Mätning av konduktivitet/resistivitet
  • Konduktivitetsceller kalibreras noggrant före varje mätning via inbyggd referensresistans med cellkonstanter på 0,01 cm-1
  • Temperaturmätningar görs av en platinachip-sensor med ±0,1°C noggrannhet
Byte av bläckpatron med snabbkoppling
  • Aquastops snabbkopplingskapacitet möjliggör byte av kassett inom några sekunder även mitt i driften
Exakt dosering
  • POM-avtappningsventil med hög precision för dispensering med sterilt filter
  • Elektronisk dosering för helautomatisk volymkontroll på 0,01-65,0 l med < 2% noggrannhet
GLP-kompatibel dokumentation
  • Realtidsklocka och kodskyddat operativsystem förhindrar obehöriga ändringar av systeminställningar
  • RS-232-gränssnitt med justerbart sändningsintervall för säker dataöverföring av alla uppmätta data, fel, datum och tid till en PC-dator eller loggskrivare
  • Digital mikroprocessorstyrning övervakar och lagrar automatiskt fel från de senaste fyra veckorna
  • USP-kompatibel konduktivitetsmätning med temperaturkompensation kan slås på eller av
Lutande kontrollpaneler för enkel visning
  • Ergonomiskt utformad styrenhet som lutar för enkel användning och bättre sikt
  • Upplyst alfanumerisk display med fyra rader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Konduktivitet 0.055µS/cm
Bakterieinnehåll <0.1 CFU/mL
Endotoxinkoncentration <0.001 EU/mL
Matarvattenkoppling 3/4 in. NPT
Fodervattenövervakning Integrated
Flödeshastighet Up to 2 L/min.
Produkt Vattentyp Type 1
Resistivitet 18.2 Mohm.cm
TOC Monitor med UV-intensitetsövervakning Yes
Totalt organiskt kol 5 to 10 ppb
Typ Water Purification System
Inkluderar Ultrafiltration membrane
Modell GenPure Pro UF
Driftstryck 2 to 6 bar
Partiklar> 0,2µM/ml <1
Energiförbrukning 0.1 kW
Temperaturområde (metriskt) 2°C to 35°C
Bredd (engelska) 13 in.
Bredd (metrisk) 330 mm
Höjd (engelska) 24.2 in.
Höjd (metrisk) 615 mm
Djup (engelska) 18.6 in.
Djup (metriskt) 472 mm
Elektriska krav 90/240 V 50/60 Hz
Spänning 90/240 V
Frekvens 50/60 Hz