Läs mer
Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ Pro Water Purification System
Produktkod. p-6013216 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Modell:
GenPure Fördel
GenPure Pro UF
GenPure Pro UV
GenPure Pro UV TOC
GenPure Pro UV/UF
GenPure Pro UV/UF TOC
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell unitSize
11367041 GenPure Fördel Varje
11307051 GenPure Pro UV TOC Varje
11317051 GenPure Pro UV/UF TOC Varje
11387041 GenPure Pro UV/UF Varje
11397041 GenPure Pro UV Varje
11377041 GenPure Pro UF Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11367041 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 50131956
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Producera typ 1 ultrarent vatten samtidigt som du sparar utrymme med den kompakta och flexibla Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ Pro Water Purification System.
Producera typ 1 ultrarent vatten samtidigt som du sparar utrymme med den kompakta och flexibla Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ Pro Water Purification System. Detta system är lämpligt för de mest krävande laboratorietillämpningarna och levererar 18,2 megaohm-cm vatten med jämn kvalitet. Få flexibilitet med dispensern som når upp till 24 tum (60 cm) från enheten. Den kan användas på en laboratoriebänk eller på en vägg. Integrerad matarvattenövervakning hjälper till att maximera kassettens livslängd. Byt enkelt kassett på några sekunder med Aquastop snabbkopplingar.
Dispensering för en mängd olika uppgifter
  • Ny flexibel dispenser erbjuder en radie på 24 tum (60 cm) från systemet för att fylla större kärl eller tvätt av glas.
Läckagedetektion
  • Interna läckor kan upptäckas och ett fel visas
Integrerad matarvattenövervakning
  • En extra mätcell övervakar matarvattnets konduktivitet. Varje överskridande av gränsvärdet visas omedelbart för att maximera kassettens livslängd.
Online TOC-mätning med UV-intensitetsövervakning
  • TOC-övervakning i realtid för kontinuerlig mätning av organiska ämnen som finns i vattnet
  • Kontinuerlig övervakning av UV-intensiteten tar bort risken för falska TOC-värden på grund av minskad UV-intensitet
  • Felmeddelande varnar användaren när UV-lampans intensitet inte längre är tillräcklig för korrekta TOC-mätningar
UV Foto-oxidation 185/254nm
  • Högpresterande UV-montering minskar på ett tillförlitligt sätt innehållet av mikroorganismer och deras metaboliter
  • UV-oxidation reducerar också organiska föreningar i vattnet till ultralåga nivåer
Klar att användas
  • Matarvattentryckbrytare, väggfäste, UV-lampa, ultraren kassett, sterilfilter, allt ingår i ett artikelnummer
  • Läckagedetektion standard och varnar användaren för läckor
Mätning av konduktivitet/resistivitet
  • Konduktivitetsceller kalibreras noggrant före varje mätning via inbyggd referensresistans med cellkonstanter på 0,01 cm-1
  • Temperaturmätningar görs med en platinachipsensor med ±0,1 °C noggrannhet
Byte av bläckpatron med snabbkoppling
  • Aquastops snabbkopplingskapacitet möjliggör byte av kassett inom några sekunder även mitt i driften
Exakt dosering
  • POM-avtappningsventil med hög precision för dispensering med sterilt filter
  • Elektronisk dosering för helautomatisk volymkontroll på 0,01–65,0L med <2 % noggrannhet
GLP-kompatibel dokumentation
  • Realtidsklocka och kodskyddat operativsystem förhindrar obehöriga ändringar av systeminställningar
  • RS-232-gränssnitt med justerbart sändningsintervall för säker dataöverföring av alla uppmätta data, fel, datum och tid till en PC-dator eller loggskrivare
  • Digital mikroprocessorstyrning övervakar och lagrar automatiskt fel från de senaste fyra veckorna
  • USP-kompatibel konduktivitetsmätning med temperaturkompensation kan slås på eller av
Lutande kontrollpaneler för enkel visning
  • Ergonomiskt utformad styrenhet som lutar för enkel användning och bättre sikt
  • Upplyst alfanumerisk display med fyra rader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Konduktivitet 0.055µS/cm
Beskrivning GenPure Pro ultrarent vattensystem
Bakterieinnehåll <0,1 CFU/ml
Matarvattenkoppling 3/4 tum NPT
Fodervattenövervakning Integrerad
Flödeshastighet Upp till 2 l/min.
Produkt Vattentyp Typ 1
Resistivitet 18,2 Mohm.cm
TOC Monitor med UV-intensitetsövervakning Ja
Totalt organiskt kol 5 till 10 ppb
Modell GenPure Fördel
Driftstryck 2 till 6 bar
Partiklar> 0,2µM/ml <1
Energiförbrukning 0.1 kW
Temperaturområde (metriskt) 2 °C till 35 °C
Bredd (engelska) 13 tum
Bredd (metrisk) 330 mm
Höjd (engelska) 24,2 tum
Höjd (metrisk) 615 mm
Djup (engelska) 18,6 tum
Djup (metriskt) 472 mm
Elektriska krav 90/240 V 50/60 Hz
Spänning 90/240 V
Frekvens 50/60 Hz
Produkttyp Vattenreningssystem