Läs mer
Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus Ultrapure Vattenreningssystem
Produktkod. 15209325 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Modell:
Barnstead GenPure xCAD Plus (bänkversion)
Barnstead GenPure xCAD Plus (väggversion)
Barnstead GenPure xCAD Plus UF (bänkversion)
Barnstead GenPure xCAD Plus UF (väggversion)
Barnstead GenPure xCAD Plus UV - TOC, bänkmonterad dispenser
Barnstead GenPure xCAD Plus UV - TOC, väggmonterad dispenser
Barnstead GenPure xCAD Plus UV, bänkmonterad dispenser
Barnstead GenPure xCAD Plus UV, väggmonterad dispenser
Barnstead GenPure xCAD Plus UV/UF - TOC, bänkmonterad dispenser
Barnstead GenPure xCAD Plus UV/UF - TOC, väggmonterad dispenser
Barnstead GenPure xCAD Plus UV/UF, bänkmonterad dispenser
Barnstead GenPure xCAD Plus UV/UF, väggmonterad dispenser
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15209325
Brand: Thermo Scientific™ 50136149
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Mata ut ultrarent vatten av typ 1 samtidigt från upp till tre automater med detta vattenreningssystem.
Få flexibilitet i labbet med Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus Ultrapure Vattenreningssystem. Dess avancerade teknologier möjliggör samtidig dispensering från upp till tre fjärrautomater för enkel användning i delade laboratoriemiljöer. Detta labbvattensystem kommer med läckagedetektering, elektronisk dispensering för helautomatisk volymkontroll och matarvattenövervakning som uppmärksammar användarna på fluktuationer i fodervattenkvaliteten. Alla förbrukningsvaror som behövs för uppstart kommer med systemet, vilket möjliggör enkel beställning och installation.
All GenPure systems exceed international standards ASTM Type I, ISO 3696 Grade 1, ASTM D1193 and CLSI-CLRW.
xCAD (Extended Control and Dispenser):
  • System provides more flexibility for ultrapure water dispensing with an action radius of 32″ (80cm).
  • Ergonomic dispensing arm provides precise volume dosing at the press of a button.
  • Flexible dispenser offers positions including turned, height adjusted or extended toward your vessel.
  • One-of-a-kind design provides access to all system controls at your fingertips.
Simultaneously dispense from up to three dispensers:
  • Each system ships with a single xCAD Plus remote dispenser.
  • For increased flexibility, add one or two more xCAD Plus dispensers.
Integrated feed water monitoring:
  • Additional measuring cell monitors feed water conductivity.
  • If the quality of the feed water drops below the set value, a fault message will immediately be displayed.
Online TOC measurement with UV intensity monitoring (available on systems with optional TOC only):
  • Real-time TOC monitoring offers continual measurement of organic substances present in the water.
  • Continuous monitoring of UV intensity removes the risk of false TOC values due to diminished UV intensity.
  • Fault message alerts user when the UV lamp intensity is no longer sufficient for accurate TOC measurements.
UV Photo-oxidation 185/254 nm:
  • High performance UV assembly reliably reduces the content of microorganisms and their metabolites.
  • UV oxidation also reduces organic compounds in the water to ultra-low levels.
Leak detection:
  • An error message is displayed when internal leaks are detected.
Ready to use:
  • Feed water pressure switch, wall bracket, UV lamp, ultrapure cartridge, sterile filter, all are included in one part number.
Measurement of conductivity/resistivity:
  • Conductivity cells are carefully calibrated prior to each measurement via built-in reference resistance with cell constants at 0.01cm-1.
  • Temperature measurements are made by a platinum chip sensor with ± 0.1°C accuracy.
Quick-connect cartridge replacement:
  • Aquastop quick-connect capability enables cartridge replacement within seconds even mid-operation.
Exact dosing:
  • Electronic dosing yields fully automatic volume control of 0.01-65 L with <2% accuracy.
GLP-compliant documentation:
  • Real-time clock and code-protected operating system prevents unauthorized changes to system settings.
  • RS-232 interface with adjustable send-interval offers safe data transfer of all measured data, faults, date and time to a PC computer or log printer.
  • Digital microprocessor control automatically monitors and stores faults from the last four weeks.
  • USP-compliant conductivity measurement with temperature compensation can be switched on or off.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Konduktivitet 0.055µS/cm
Beskrivning Barnstead GenPure xCAD Plus (bench version)
Bakterieinnehåll <0.1 CFU/mL
Matarvattenkoppling 3/4 in.
Fodervattenövervakning Integrated
Flödeshastighet Up to 2 L/min.
Produkt Vattentyp Type 1
Fjärrdispenser Yes
Resistivitet 18.2 Mohm.cm at 25°C
TOC Monitor med UV-intensitetsövervakning Yes
Totalt organiskt kol 5 to 10 ppb
Typ Water Purification System
Modell Barnstead GenPure xCAD Plus (bänkversion)
Driftstryck 0.1 to 6 bar
Partiklar> 0,2µM/ml <1
Energiförbrukning 0.1 kW
Temperaturområde (metriskt) 2°C to 35°C
Bredd (engelska) 14.6 in.
Bredd (metrisk) 372 mm
Höjd (engelska) 24 in.
Höjd (metrisk) 615 mm
Djup (engelska) 13 in.
Djup (metriskt) 330 mm
Elektriska krav 90/240 V 50/60 Hz
Spänning 90/240 V
Frekvens 50/60 Hz
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.