Läs mer
Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus Ultrapure Vattenreningssystem
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Få flexibilitet i labbet med Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus Ultrapure Vattenreningssystem. Dess avancerade teknologier möjliggör samtidig dispensering från upp till tre fjärrautomater för enkel användning i delade laboratoriemiljöer. Detta labbvattensystem kommer med läckagedetektering, elektronisk dispensering för helautomatisk volymkontroll och matarvattenövervakning som uppmärksammar användarna på fluktuationer i fodervattenkvaliteten. Alla förbrukningsvaror som behövs för uppstart kommer med systemet, vilket möjliggör enkel beställning och installation.
xCAD (Utökad kontroll och dispenser):
- Systemet ger mer flexibilitet för utmatning av ultrarent vatten med en aktionsradie på 32″ (80 cm).
- Ergonomisk dispenseringsarm ger exakt volymdosering med en knapptryckning.
- Flexibel dispenser erbjuder positioner inklusive vriden, höjdjusterad eller utdragen mot ditt fartyg.
- Enastående design ger tillgång till alla systemkontroller till hands.
Dispensera samtidigt från upp till tre dispensrar:
- Varje system levereras med en enda xCAD Plus fjärrdispenser.
- För ökad flexibilitet, lägg till ytterligare en eller två xCAD Plus-dispensrar.
Integrerad matarvattenövervakning:
- Ytterligare mätceller övervakar matarvattnets ledningsförmåga.
- Om kvaliteten på matarvattnet sjunker under det inställda värdet kommer ett felmeddelande omedelbart att visas.
Online TOC-mätning med UV-intensitetsövervakning (endast tillgängligt på system med valfri innehållsförteckning):
- TOC-övervakning i realtid erbjuder kontinuerlig mätning av organiska ämnen som finns i vattnet.
- Kontinuerlig övervakning av UV-intensiteten tar bort risken för falska TOC-värden på grund av minskad UV-intensitet.
- Felmeddelande varnar användaren när UV-lampans intensitet inte längre är tillräcklig för korrekta TOC-mätningar.
UV-fotooxidation 185/254 nm:
- Högpresterande UV-montering minskar på ett tillförlitligt sätt innehållet av mikroorganismer och deras metaboliter.
- UV-oxidation reducerar också organiska föreningar i vattnet till ultralåga nivåer.
Läckagedetektion:
- Ett felmeddelande visas när interna läckor upptäcks.
Klar att använda:
- Matarvattentryckbrytare, väggfäste, UV-lampa, ultraren patron, sterilfilter, allt ingår i ett artikelnummer.
Mätning av konduktivitet/resistivitet:
- Konduktivitetsceller kalibreras noggrant före varje mätning via inbyggt referensresistans med cellkonstanter på 0,01 cm -1 .
- Temperaturmätningar görs av en platinachipsensor med± 0,1 C °noggrannhet.
Snabbkopplingsbyte av bläckpatron:
- Aquastops snabbkopplingskapacitet möjliggör byte av patroner inom några sekunder även mitt i driften.
Exakt dosering:
- Elektronisk dosering ger helautomatisk volymkontroll på 0,01-65 L med< 2% noggrannhet.
GLP-kompatibel dokumentation:
- Realtidsklocka och kodskyddat operativsystem förhindrar obehöriga ändringar av systeminställningar.
- RS-232-gränssnitt med justerbart sändningsintervall erbjuder säker dataöverföring av alla uppmätta data, fel, datum och tid till en PC-dator eller loggskrivare.
- Digital mikroprocessorstyrning övervakar och lagrar automatiskt fel från de senaste fyra veckorna.
- USP-kompatibel konduktivitetsmätning med temperaturkompensation kan slås på eller av.
Specifikationer
Specifikationer
| Konduktivitet | 0.055µS/cm |
| Beskrivning | Barnstead GenPure xCAD Plus UV - TOC, bänkmonterad dispenser |
| Bakterieinnehåll | <0,01 CFU/ml |
| Matarvattenkoppling | 3/4 tum |
| Fodervattenövervakning | Integrerad |
| Flödeshastighet | Upp till 2 l/min. |
| Produkt Vattentyp | Typ 1 |
| Fjärrdispenser | Ja |
| Resistivitet | 18,2 Mohm.cm vid 25 °C |
| TOC Monitor med UV-intensitetsövervakning | Ja |
| Visa mer |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.