Läs mer
Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus Ultrapure Vattenreningssystem
Produktkod. 15299325 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Modell:
Barnstead GenPure xCAD Plus (bänkversion)
Barnstead GenPure xCAD Plus (väggversion)
Barnstead GenPure xCAD Plus UF (bänkversion)
Barnstead GenPure xCAD Plus UF (väggversion)
Barnstead GenPure xCAD Plus UV - TOC, bänkmonterad dispenser
Barnstead GenPure xCAD Plus UV - TOC, väggmonterad dispenser
Barnstead GenPure xCAD Plus UV, bänkmonterad dispenser
Barnstead GenPure xCAD Plus UV, väggmonterad dispenser
Barnstead GenPure xCAD Plus UV/UF - TOC, bänkmonterad dispenser
Barnstead GenPure xCAD Plus UV/UF - TOC, väggmonterad dispenser
Barnstead GenPure xCAD Plus UV/UF, bänkmonterad dispenser
Barnstead GenPure xCAD Plus UV/UF, väggmonterad dispenser
Förpackningsstorlek:
Varje
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Förpackningsstorlek
15299325 Barnstead GenPure xCAD Plus UV - TOC, väggmonterad dispenser Varje
15259325 Barnstead GenPure xCAD Plus (väggversion) Varje
15249325 Barnstead GenPure xCAD Plus UV/UF - TOC, bänkmonterad dispenser Varje
15279325 Barnstead GenPure xCAD Plus UF (väggversion) Varje
15289325 Barnstead GenPure xCAD Plus UV/UF, väggmonterad dispenser Varje
15209335 Barnstead GenPure xCAD Plus UV/UF - TOC, väggmonterad dispenser Varje
15209325 Barnstead GenPure xCAD Plus (bänkversion) Varje
15219325 Barnstead GenPure xCAD Plus UV, bänkmonterad dispenser Varje
15269325 Barnstead GenPure xCAD Plus UV, väggmonterad dispenser Varje
15239325 Barnstead GenPure xCAD Plus UV - TOC, bänkmonterad dispenser Varje
15229325 Barnstead GenPure xCAD Plus UF (bänkversion) Varje
15119116 Barnstead GenPure xCAD Plus UV/UF, bänkmonterad dispenser Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 15299325 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 50136171
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    139615.00 SEK
    136873.50 SEK / Paket med 1
    Save 2741.50 SEK
    1% Av
 Begränsad artikel
I lager
Mata ut ultrarent vatten av typ 1 samtidigt från upp till tre automater med detta vattenreningssystem.
Få flexibilitet i labbet med Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus Ultrapure Vattenreningssystem. Dess avancerade teknologier möjliggör samtidig dispensering från upp till tre fjärrautomater för enkel användning i delade laboratoriemiljöer. Detta labbvattensystem kommer med läckagedetektering, elektronisk dispensering för helautomatisk volymkontroll och matarvattenövervakning som uppmärksammar användarna på fluktuationer i fodervattenkvaliteten. Alla förbrukningsvaror som behövs för uppstart kommer med systemet, vilket möjliggör enkel beställning och installation.
Alla GenPure system överstiger internationella standarder ASTM Typ I, ISO 3696 årskurs 1, ASTM D1193 och CLSI-CLRW.
xCAD (Utökad kontroll och dispenser):
  • Systemet ger mer flexibilitet för utmatning av ultrarent vatten med en aktionsradie på 32″ (80 cm).
  • Ergonomisk dispenseringsarm ger exakt volymdosering med en knapptryckning.
  • Flexibel dispenser erbjuder positioner inklusive vriden, höjdjusterad eller utdragen mot ditt fartyg.
  • Enastående design ger tillgång till alla systemkontroller till hands.
Dispensera samtidigt från upp till tre dispensrar:
  • Varje system levereras med en enda xCAD Plus fjärrdispenser.
  • För ökad flexibilitet, lägg till ytterligare en eller två xCAD Plus-dispensrar.
Integrerad matarvattenövervakning:
  • Ytterligare mätceller övervakar matarvattnets ledningsförmåga.
  • Om kvaliteten på matarvattnet sjunker under det inställda värdet kommer ett felmeddelande omedelbart att visas.
Online TOC-mätning med UV-intensitetsövervakning (endast tillgängligt på system med valfri innehållsförteckning):
  • TOC-övervakning i realtid erbjuder kontinuerlig mätning av organiska ämnen som finns i vattnet.
  • Kontinuerlig övervakning av UV-intensiteten tar bort risken för falska TOC-värden på grund av minskad UV-intensitet.
  • Felmeddelande varnar användaren när UV-lampans intensitet inte längre är tillräcklig för korrekta TOC-mätningar.
UV-fotooxidation 185/254 nm:
  • Högpresterande UV-montering minskar på ett tillförlitligt sätt innehållet av mikroorganismer och deras metaboliter.
  • UV-oxidation reducerar också organiska föreningar i vattnet till ultralåga nivåer.
Läckagedetektion:
  • Ett felmeddelande visas när interna läckor upptäcks.
Klar att använda:
  • Matarvattentryckbrytare, väggfäste, UV-lampa, ultraren patron, sterilfilter, allt ingår i ett artikelnummer.
Mätning av konduktivitet/resistivitet:
  • Konduktivitetsceller kalibreras noggrant före varje mätning via inbyggt referensresistans med cellkonstanter på 0,01 cm -1 .
  • Temperaturmätningar görs av en platinachipsensor med± 0,1 C °noggrannhet.
Snabbkopplingsbyte av bläckpatron:
  • Aquastops snabbkopplingskapacitet möjliggör byte av patroner inom några sekunder även mitt i driften.
Exakt dosering:
  • Elektronisk dosering ger helautomatisk volymkontroll på 0,01-65 L med< 2% noggrannhet.
GLP-kompatibel dokumentation:
  • Realtidsklocka och kodskyddat operativsystem förhindrar obehöriga ändringar av systeminställningar.
  • RS-232-gränssnitt med justerbart sändningsintervall erbjuder säker dataöverföring av alla uppmätta data, fel, datum och tid till en PC-dator eller loggskrivare.
  • Digital mikroprocessorstyrning övervakar och lagrar automatiskt fel från de senaste fyra veckorna.
  • USP-kompatibel konduktivitetsmätning med temperaturkompensation kan slås på eller av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Konduktivitet 0.055µS/cm
Beskrivning Barnstead GenPure xCAD Plus UV - TOC, väggmonterad dispenser
Bakterieinnehåll <0,01 CFU/ml
Matarvattenkoppling 3/4 tum
Fodervattenövervakning Integrerad
Flödeshastighet Upp till 2 l/min.
Produkt Vattentyp Typ 1
Fjärrdispenser Ja
Resistivitet 18,2 Mohm.cm vid 25 °C
TOC Monitor med UV-intensitetsövervakning Ja
Totalt organiskt kol 1 till 5 ppb
Modell Barnstead GenPure xCAD Plus UV - TOC, väggmonterad dispenser
Driftstryck 0,1 till 6 bar
Partiklar> 0,2µM/ml <1
Energiförbrukning 0.1 kW
Temperaturområde (metriskt) 2 °C till 35 °C
Bredd (engelska) 14,6 tum
Bredd (metrisk) 372 mm
Höjd (engelska) 24 tum
Höjd (metrisk) 615 mm
Djup (engelska) 13 tum
Djup (metriskt) 330 mm
Elektriska krav 90/240 V 50/60 Hz
Spänning 90/240 V
Frekvens 50/60 Hz
Produkttyp Vattenreningssystem
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.