Läs mer
Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ xCAD Water Purification System
Produktkod. 13052953 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Beskrivning:
Utgången; ersättningsprodukten är 50136146
Utgången; ersättningsprodukten är 50136149
Utgången; ersättningsprodukten är 50136150
Utgången; ersättningsprodukten är 50136152
Utgången; ersättningsprodukten är 50136153
Utgången; ersättningsprodukten är 50136165
Utgången; ersättningsprodukten är 50136167
Utgången; ersättningsprodukten är 50136170
Utgången; ersättningsprodukten är 50136171
Utgången; ersättningsprodukten är 50136172
Förpackningsstorlek:
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning unitSize
13052953 Utgången; ersättningsprodukten är 50136150 Varje
13585360 Utgången; ersättningsprodukten är 50136152 Varje
13032953 Utgången; ersättningsprodukten är 50136149 Varje
13042953 Utgången; ersättningsprodukten är 50136153 Varje
13062953 Utgången; ersättningsprodukten är 50136146 Varje
13072953 Utgången; ersättningsprodukten är 50136165 Varje
13092953 Utgången; ersättningsprodukten är 50136167 Varje
13575270 Utgången; ersättningsprodukten är 50136170 Varje
13082953 Utgången; ersättningsprodukten är 50136171 Varje
13002963 Utgången; ersättningsprodukten är 50136172 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 13052953 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 50131250
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This item is no longer available. The recommended replacement is Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus.
This item is no longer available and has been replaced by the next generation of Thermo Scientific™ Barnstead™ Water Purification Systems. The recommended replacement for this product is Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus.
Gain flexibility and control with the compact remote dispenser in the Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ xCAD Water Purification System. This system delivers ultrapure water with consistent quality for the most demanding and sensitive applications. The remote dispenser can be wall- or bench-mounted. Ideal for molecular biology, microbiology and analytical chemistry applications, the system features integrated feed water monitoring, quick-connect cartridge replacement and exact dosing.
Integrated feed water monitoring:
  • Additional measuring cell monitors feed water conductivity.
  • If the quality of the feed water drops below the set value, a fault message is immediately displayed.
UV Photo-oxidation 185/254 nm:
  • High performance UV assembly reliably reduces the content of microorganisms and their metabolites.
Ready to use:
  • Feed water pressure switch, wall bracket, UV lamp, ultrapure cartridge and sterile filter are all included in one part number.
Measurement of conductivity/resistivity:
  • Conductivity cells are carefully calibrated prior to each measurement via built-in reference resistance with cell constants at 0.01 cm-1.
  • Temperature measurements are made by a platinum chip sensor with ±0.1°C accuracy.
Quick-connect cartridge replacement:
  • Aquastop quick-connect capability enables cartridge replacement within seconds even mid-operation.
Exact dosing:
  • Electronic dosing allows fully automatic volume control of 0.01-65L with <0.5% accuracy.
GLP-compliant documentation:
  • Real-time clock and code-protected operating system prevent unauthorized changes to system settings.
  • RS-232 interface with adjustable send interval allows safe data transfer of all measured data, faults, date and time to a PC computer or log printer.
  • Digital microprocessor control automatically monitors and stores faults from the last four weeks.
  • USP-compliant conductivity measurement with temperature compensation can be switched on or off.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Konduktivitet 0.055 µS/cm
Beskrivning Utgången; ersättningsprodukten är 50136150
Bakterieinnehåll <1 CFU/mL
Matarvattenkoppling R 3/4 in.
Fodervattenövervakning Yes
Matarvattenkälla Pretreated
Flödeshastighet Up to 2 L/min.
Produkt Vattentyp Type 1
Fjärrdispenser Yes
Resistivitet 18.2 Mohm.cm
TOC Monitor med UV-intensitetsövervakning No
Totalt organiskt kol 5 to 10 ppb
Matarvattentryck 1 to 6 bar
Driftstryck 2 to 6 bar
Partiklar> 0,2µM/ml <1 μM/mL
Energiförbrukning 0.1 kW
Temperaturområde (metriskt) 2°C to 35°C
Bredd (metrisk) 372 mm
Höjd (metrisk) 615 mm
Djup (metriskt) 330 mm
Nettovikt (metrisk) 23 kg
Elektriska krav 90/240 V 50/60 Hz
Spänning 90/240 V
Frekvens 50/60 Hz
Endotoxinkoncentration 0.001 EU/mL
Produkttyp Water Purification System