Läs mer
Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™
Produktkod. 11347031 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Modell:
GenPure
GenPure UF
GenPure UV
GenPure UV-TOC
GenPure UV/UF
GenPure UV/UF-TOC
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Förpackningsstorlek
11347031 GenPure UV/UF Varje
11327031 GenPure Varje
11367031 GenPure UV-TOC Varje
11337031 GenPure UF Varje
11357031 GenPure UV Varje
11377031 GenPure UV/UF-TOC Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11347031 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 50131217
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108320.00 SEK
    106193.80 SEK / Paket med 1
    Save 2126.20 SEK
    1% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Producera typ 1 ultrarent vatten med jämn kvalitet för dina mest krävande och känsliga applikationer med detta vattenreningssystem.
Producera typ 1 ultrarent vatten med jämn kvalitet för dina mest krävande och känsliga applikationer med Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ vattenreningssystem. Detta system erbjuder enastående kontroll, såväl som högprecision, USP-kompatibel konduktivitetsmätning med temperaturkompensation som kan slås på eller av. Alla GenPure™ system överstiger internationell standard ASTM Typ I, ISO 3696 årskurs 1, ASTM D1193 och CLSI-CLRW.
Integrerad matarvattenövervakning:
  • En extra mätcell övervakar matarvattnets konduktivitet.
  • Varje mätning som överskrider gränsvärdet visas omedelbart för att maximera kassettens livslängd.
Online TOC-mätning med UV-intensitetsövervakning:
  • TOC-övervakning i realtid möjliggör kontinuerlig mätning av organiska ämnen som finns i vattnet.
  • Kontinuerlig övervakning av UV-intensiteten tar bort risken för falska TOC-värden på grund av minskad UV-intensitet.
  • Felmeddelande varnar användaren när UV-lampans intensitet inte längre är tillräcklig för korrekta TOC-mätningar.
  • Systemet erbjuder UV-fotooxidation 185/254nm.
  • Högpresterande UV-montering minskar på ett tillförlitligt sätt innehållet av mikroorganismer och deras metaboliter.
Klar att använda:
  • Tryckbrytare för matarvatten, väggfäste, UV-lampa, ultraren patron, sterilfilter, allt ingår med ett artikelnummer.
Mätning av konduktivitet/resistivitet:
  • Konduktivitetsceller kalibreras noggrant före varje mätning via inbyggt referensresistans med cellkonstanter på 0,01 cm -1 .
  • Temperaturmätningar görs av en platinachipsensor med± 0,1 C °noggrannhet.
Byte av snabbkopplingskassett:
  • Aquastops snabbkopplingskapacitet möjliggör byte av patroner inom några sekunder även mitt i driften.
GLP-kompatibel dokumentation:
  • Realtidsklocka och kodskyddat operativsystem förhindrar obehöriga ändringar av systeminställningar.
  • RS-232-gränssnitt med justerbar sändning— intervall för säker dataöverföring av alla uppmätta data, fel, datum och tid till en PC-dator eller loggskrivare.
  • Digital mikroprocessorstyrning övervakar och lagrar automatiskt fel från de senaste fyra veckorna.
  • USP-kompatibel konduktivitetsmätning med temperaturkompensation kan slås på eller av.
Lutande kontrollpaneler för enkel visning:
  • Den ergonomiskt utformade kontrollern lutar för optimal knapptryckning och enkel läsbarhet.
  • Fyrraders, alfanumerisk display är upplyst.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Konduktivitet 0,055 μS/cm
Bakterieinnehåll <0,01 CFU/ml
Matarvattenkoppling R 3/4 tum.
Fodervattenövervakning Ja
Matarvattenkälla Förbehandlad
Flödeshastighet Upp till 2 l/min.
Produkt Vattentyp Typ 1
Resistivitet 18,2 Mohm.cm
TOC Monitor med UV-intensitetsövervakning Nej
Totalt organiskt kol 1 till 5 ppb
Matarvattentryck 1 till 6 bar
Inkluderar UV-fotooxidation, ultrafiltreringsmembran
Modell GenPure UV/UF
Driftstryck 2 till 6 bar
Partiklar> 0,2µM/ml <1
Energiförbrukning 0.1 kW
Temperaturområde (metriskt) 2 °C till 35 °C
Bredd (metrisk) 372 mm
Höjd (metrisk) 615 mm
Djup (metriskt) 330 mm
Nettovikt (metrisk) 23 kg
Elektriska krav 90/240 V 50/60 Hz
Spänning 90/240 V
Frekvens 50/60 Hz
Endotoxinkoncentration 0,001 EU/ml
Produkttyp Ultrapure Vattenreningssystem
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.