Läs mer
Thermo Scientific™ Barnstead™ Slangnippelpatroner
Produktkod. 10034313 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning:
1/2 storlek blandad säng
1/2 storlek blandad säng med syreborttagning
2/3 Storlek Hög Kapacitet
2/3 storlek blandad säng och organiskt borttagning
Full storlek Ultrapure
Full storlek Ultrapure med organiskt avlägsnande
Full storlek förbehandling och skaleliminator
Full storlek hög kapacitet
Makroretikulär i full storlek, borttagning av katjoner
Organiskt avlägsnande i full storlek
Slangnippel patronhållare
Slangnippelpatron, katjonborttagning i full storlek
Syreborttagning i full storlek
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Varje
Hartstyp:
Aktivt kol
Blandbädd och stark katjonbyte, aktivt kol
Jonbyte med blandad bädd med aktivt kol
Katjonbyte
Makroretikulärt katjonbyte
Starkt anjonutbyte
Tvåbädds jonbyte
Tvåbädds jonbyte med stark katjonbyte
Ultrapure Blandad bädd Jonbyte
Ultrapure Blandad säng med stark anjonbyte
Ultrapure Jonbytare
Produktkod. 10034313
Brand: Thermo Scientific™ D8900
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rena vatten upp till 75 l/h med dessa slangnippelpatroner, idealiska för rutinmässigt labbarbete inklusive förbehandling.
Rena vattenvolymer upp till 75L/h med kostnadseffektivt Thermo Scientific™ Barnstead™ Slangnippelpatroner. Dessa patroner är idealiska för uppmjukning, avjonisering och applikationer för borttagning av organiskt och klor. Dessa patroner är för användning med den enkla patronhållaren som enkelt monteras på väggen. Dessa patroner är designade för applikationer utan tryck och inkluderar 3/8 tums hullingarslanganslutningar i varje ände. De ger möjligheten att se när hartset är slut i specifika patroner genom en färgändringsindikator. Systemet är konstruerat av 100 % ny polypropenpatron och är anpassningsbart och ett idealiskt alternativ för rutinmässigt laboratoriearbete.
  • Idealisk för applikationer med små volymer
  • Samma överlägsna kvalitet hartser som används i B-Pure patroner
  • Tillverkad av 100 % ny polypropenpatron
  • Inkluderar 3/8 tums hullingslanganslutningar i varje ände
  • Bläckpatronerna D8822, D8950 och D8951 inkluderar en avsmalnande rak nippel för 3/8 tum. ID-slang
  • Färgbytesindikator som identifierar när hartset är slut i specifika patroner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Patronstorlek Vilken storlek som helst
Beskrivning Slangnippel patronhållare
För användning med (utrustning) LabTower EDI
Typ Patronhållare, Slangnippel
Renhetsmätare ingår Nej
Kvantitet Varje