Beskrivning
Rena vattenvolymer upp till 75L/h med kostnadseffektivt Thermo Scientific™ Barnstead™ Slangnippelpatroner. Dessa patroner är idealiska för uppmjukning, avjonisering och applikationer för borttagning av organiskt och klor. Dessa patroner är för användning med den enkla patronhållaren som enkelt monteras på väggen. Dessa patroner är designade för applikationer utan tryck och inkluderar 3/8 tums hullingarslanganslutningar i varje ände. De ger möjligheten att se när hartset är slut i specifika patroner genom en färgändringsindikator. Systemet är konstruerat av 100 % ny polypropenpatron och är anpassningsbart och ett idealiskt alternativ för rutinmässigt laboratoriearbete.
- Idealisk för applikationer med små volymer
- Samma överlägsna kvalitet hartser som används i B-Pure patroner
- Tillverkad av 100 % ny polypropenpatron
- Inkluderar 3/8 tums hullingslanganslutningar i varje ände
- Bläckpatronerna D8822, D8950 och D8951 inkluderar en avsmalnande rak nippel för 3/8 tum. ID-slang
- Färgbytesindikator som identifierar när hartset är slut i specifika patroner
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Full storlek hög kapacitet |
| För användning med (utrustning) | Barnstead Vattenreningssystem |
| Partikelretention | 1650 korn |
| Typ | Patron, Slangnippel |
| Flödeshastighet | Upp till 75 l/h. |
| För användning med (applikation) | Tvåbädds jonbyte |
| Inkluderar | Färgindikator |
| Hartstyp | Tvåbädds jonbyte |