Läs mer
Thermo Scientific™ Barnstead™ Slangnippelpatroner
Produktkod. 15332168 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Beskrivning:
1/2 storlek blandad säng
1/2 storlek blandad säng med syreborttagning
2/3 Storlek Hög Kapacitet
2/3 storlek blandad säng och organiskt borttagning
Full storlek Ultrapure
Full storlek Ultrapure med organiskt avlägsnande
Full storlek förbehandling och skaleliminator
Full storlek hög kapacitet
Makroretikulär i full storlek, borttagning av katjoner
Organiskt avlägsnande i full storlek
Slangnippel patronhållare
Slangnippelpatron, katjonborttagning i full storlek
Syreborttagning i full storlek
Hartstyp:
Aktivt kol
Blandbädd och stark katjonbyte, aktivt kol
Jonbyte med blandad bädd med aktivt kol
Katjonbyte
Makroretikulärt katjonbyte
Starkt anjonutbyte
Tvåbädds jonbyte
Tvåbädds jonbyte med stark katjonbyte
Ultrapure Blandad bädd Jonbyte
Ultrapure Blandad säng med stark anjonbyte
Ultrapure Jonbytare
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Varje
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Hartstyp unitSize
15332168 1/2 storlek blandad säng Ultrapure Jonbytare 1 enhet
11746299 1/2 storlek blandad säng med syreborttagning Ultrapure Blandad säng med stark anjonbyte Varje
11810860 Full storlek hög kapacitet Tvåbädds jonbyte Varje
10423865 Full storlek Ultrapure Ultrapure Blandad bädd Jonbyte Varje
12770746 Syreborttagning i full storlek Starkt anjonutbyte Varje
10771834 Organiskt avlägsnande i full storlek Aktivt kol Varje
10311285 Slangnippelpatron, katjonborttagning i full storlek Katjonbyte Varje
15392178 Makroretikulär i full storlek, borttagning av katjoner Makroretikulärt katjonbyte 1 enhet
12790746 Full storlek Ultrapure Ultrapure Jonbytare Varje
11502954 Full storlek förbehandling och skaleliminator Blandbädd och stark katjonbyte, aktivt kol Varje
15302188 Full storlek Ultrapure med organiskt avlägsnande Jonbyte med blandad bädd med aktivt kol 1 enhet
11850850 2/3 Storlek Hög Kapacitet Tvåbädds jonbyte med stark katjonbyte Varje
11512954 2/3 storlek blandad säng och organiskt borttagning Jonbyte med blandad bädd med aktivt kol Varje
10034313 Slangnippel patronhållare - Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 15332168 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer D50220
Tillförlitliga lösningar för jordbrukstester
Använd kampanjkoden 28024
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rena vatten upp till 75 l/h med dessa slangnippelpatroner, idealiska för rutinmässigt labbarbete inklusive förbehandling.
Rena vattenvolymer upp till 75L/h med kostnadseffektivt Thermo Scientific™ Barnstead™ Slangnippelpatroner. Dessa patroner är idealiska för uppmjukning, avjonisering och applikationer för borttagning av organiskt och klor. Dessa patroner är för användning med den enkla patronhållaren som enkelt monteras på väggen. Dessa patroner är designade för applikationer utan tryck och inkluderar 3/8 tums hullingarslanganslutningar i varje ände. De ger möjligheten att se när hartset är slut i specifika patroner genom en färgändringsindikator. Systemet är konstruerat av 100 % ny polypropenpatron och är anpassningsbart och ett idealiskt alternativ för rutinmässigt laboratoriearbete.
  • Idealisk för applikationer med små volymer
  • Samma överlägsna kvalitet hartser som används i B-Pure patroner
  • Tillverkad av 100 % ny polypropenpatron
  • Inkluderar 3/8″ hulling slanganslutningar i varje ände D8822, D8950 och D8951 patroner inkluderar avsmalnande rak nippel för 3/8″ ID-slang
  • Färgbytesindikator som identifierar när hartset är slut i specifika patroner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 1/2 storlek blandad säng
För användning med (utrustning) Barnstead Vattenreningssystem
Partikelretention 430 g
Typ Patron, Slangnippel
Flödeshastighet Upp till 75 l/h.
För användning med (applikation) Ultrapure Jonbytare
Hartstyp Ultrapure Jonbytare