Beskrivning
Rena vattenvolymer upp till 75L/h med kostnadseffektivt Thermo Scientific™ Barnstead™ Slangnippelpatroner. Dessa patroner är idealiska för uppmjukning, avjonisering och applikationer för borttagning av organiskt och klor. Dessa patroner är för användning med den enkla patronhållaren som enkelt monteras på väggen. Dessa patroner är designade för applikationer utan tryck och inkluderar 3/8 tums hullingarslanganslutningar i varje ände. De ger möjligheten att se när hartset är slut i specifika patroner genom en färgändringsindikator. Systemet är konstruerat av 100 % ny polypropenpatron och är anpassningsbart och ett idealiskt alternativ för rutinmässigt laboratoriearbete.
- Idealisk för applikationer med små volymer
- Samma överlägsna kvalitet hartser som används i B-Pure patroner
- Tillverkad av 100 % ny polypropenpatron
- Inkluderar 3/8″ hulling slanganslutningar i varje ände D8822, D8950 och D8951 patroner inkluderar avsmalnande rak nippel för 3/8″ ID-slang
- Färgbytesindikator som identifierar när hartset är slut i specifika patroner
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Makroretikulär i full storlek, borttagning av katjoner |
| För användning med (utrustning) | Barnstead Vattenreningssystem |
| Typ | Patron, Slangnippel |
| Flödeshastighet | Upp till 75 l/h. |
| För användning med (applikation) | Makroretikulärt katjonbyte |
| Hartstyp | Makroretikulärt katjonbyte |