Läs mer
Thermo Scientific™ Barnstead™ LabTower™ EDI vattenreningssystem
Produktkod. p-4531539 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Genomsyra prestanda:
15 l/h. vid 15 °C
30 l/h. vid 15 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11377001
Brand: Thermo Scientific™ 50132395
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara högrent vatten säkert och bekvämt med den integrerade 100L-reservoaren Thermo Scientific™ Barnstead™ LabTower™ EDI vattenreningssystem.
Förvara högrent vatten säkert och bekvämt med den integrerade 100L-reservoaren Thermo Scientific™ Barnstead™ LabTower™ EDI vattenreningssystem. Detta system kombinerar rening med EDI-teknik och lagring i ett. Dispensera bekvämt typ 1-vatten direkt från systemet medan typ 2-vatten är tillgängligt från reservoaren, en idealisk försörjning för labbutrustning. Frigör bänkutrymme med denna mobila fristående enhet som enkelt kan flyttas med bottenmonterade rullar.
Två system i ett:
  • Unika system med förbehandling plus polerare för att producera både typ 1 och typ 2 vatten.
  • Typ 2-vatten lagras i den integrerade 100L vattenreservoaren med hög renhet.
  • Vattensystemet sitter på toppen av reservoaren, vilket sparar kritiskt bänkutrymme.
Klar att använda:
  • Matarvattentryckbrytare, alla filter och patroner, sterilfilter, allt kommer i ett paket.
Två sätt att dra vatten:
  • Vattenkvaliteten mäts omedelbart före utmatningsstället och ultrarent vatten matas ut direkt från systemet via dispensern med sterilfilter.
  • Typ 2-vatten är tillgängligt från reservoaren, vilket är en idealisk försörjning för labbutrustning som autoklaver.
Prestanda för dina applikationsflöden:
  • Högpresterande omvänd osmosmodul är ihopkopplad med en EDI-modul och polerkassett.
  • Systemet erbjuder två system att välja mellan med kapaciteter på 15 och 30L per timme.
Kompakt, snygg, mobil:
  • Fristående enhet tar ingen bänkplats.
  • Systemet flyttas enkelt med bottenmonterade rullar.
Säker drift:
  • Mikroprocessorstyrning möjliggör automatisk drift.
  • Systemet erbjuder kontinuerlig övervakning av alla kritiska parametrar.
  • Recirkulationspump skyddar renat vatten från bakterietillväxt under stillastående.
GLP-kompatibel dokumentation:
  • Realtidsklocka och kodskyddat operativsystem förhindrar obehöriga ändringar av systeminställningar.
  • RS-232-gränssnitt med justerbart sändningsintervall möjliggör säker dataöverföring av alla uppmätta data, fel, datum och tid till en PC-dator eller loggskrivare.
  • Digital mikroprocessorstyrning övervakar och lagrar automatiskt fel från de senaste fyra veckorna.
  • USP-kompatibel konduktivitetsmätning med temperaturkompensation kan slås på eller av.
  • 100L Integrerad polyetenbehållare förvarar säkert typ 2-vatten.
  • Automatisk återcirkulation av vatten i behållaren flyttar vattnet över en speciell polermodul för att säkerställa fräscht.
Typ 2 vatten på begäran:
  • Vattenreservoarutlopp med hög renhet möjliggör bekväm dränering.
  • Effektiv rengöring och desinfektion förbättras av konisk bottendesign för att tömma behållaren helt.
  • Integrerad reservoar ger 100L renat vattenlagring.
  • Sterilt ventilationsfilter och reservoarspill förhindrar intern kontaminering av mikroorganismer från den omgivande luften.
  • Valfri CO 2 -absorbator förhindrar CO 2 -adsorption i vattnet, vilket skulle öka TOC.
  • Systemet inkluderar mycket synlig reservoarvolymdisplay på LabTower kontroller.
  • Användaren kan anpassa volymen lagrad i behållaren via styrenheten.
Handdispenser som tillval
  • Få ökad flexibilitet genom att lägga till en handdispenser med 3 m sladd (del #50138221)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bakterieretention 99%
Konduktivitet Typ 1: 0,055 μS/cm; Typ 2: 0,1 - 1,0 μS/cm
Beskrivning LabTower EDI 15L/h. med integrerad 100L tank
Bakterieinnehåll <0,1 CFU/ml
Matarvattenkoppling 3/4 tum NPT
Fodervattenövervakning Ja
Matarvattenkälla Mjukad eller hårdhet stabiliserad
Flödeshastighet 1,5 l/min.
Produkt Vattentyp Typ 1 och 2
Resistivitet Typ 1: 18,2 Mohm.cm vid 25 °C; Typ 2: 10 till 15 Mohm.cm vid 25 °C
TOC Monitor med UV-intensitetsövervakning Nej
Totalt organiskt kol 1 till 5 ppb
Typ Vattenreningssystem
Matarvattentryck 1 till 6 bar
Driftstryck 2 till 6 bar
Partiklar> 0,2µM/ml <1
Genomsyra prestanda 15 l/h. vid 15 °C
Energiförbrukning 0.25 kW
Bredd (metrisk) 450 mm
Höjd (metrisk) 1500 mm
Djup (metriskt) 580 mm
Nettovikt (metrisk) 58 kg
Elektriska krav 90/240 V 50/60 Hz
Spänning 90/240 V
Frekvens 50/60 Hz