Läs mer
Thermo Scientific™ Barnstead™ LabTower™ RO vattenreningssystem
Produktkod. 11396991 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Beskrivning:
LabTower RO 20 L/timme.
LabTower RO 40L/h.
LabTower RO 60 L/timme.
Genomsyra prestanda:
20 l/timme vid 10 °C
40 l/h. vid 10 °C
60 l/timme vid 10 °C
Elektriska krav:
100/240 V 50/60 Hz
90/240 V 50/60 Hz
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Genomsyra prestanda Elektriska krav Förpackningsstorlek
11396991 LabTower RO 40L/h. 40 l/h. vid 10 °C 100/240 V 50/60 Hz Varje
11386991 LabTower RO 20 L/timme. 20 l/timme vid 10 °C 100/240 V 50/60 Hz Varje
13204909 LabTower RO 60 L/timme. 60 l/timme vid 10 °C 90/240 V 50/60 Hz Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11396991 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 50132391
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    179480.16 SEK
    167958.51 SEK / Paket med 1
    Save 11521.65 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
I lager
Omvandla kranvatten till omvänd osmosvatten med integrerad 100L lagring med hjälp av Thermo Scientific™ Barnstead™ LabTower™ RO Water Purification System.
Omvandla kranvatten till omvänd osmos (RO) vatten med integrerad 100L lagring med hjälp av Thermo Scientific™ Barnstead™ LabTower™ RO Water Purification System, vilket gör det enkelt för användaren att läsa parametrar med en ultramodern styrenhet. Monterat på hjul är detta kompakta system en idealisk renvattenförsörjning för alla laboratorier. Systemet är väl lämpat som matningsvattenkälla för diskmaskiner, autoklaver och allmänt laboratoriebruk. Välj mellan två systemalternativ med permeatflöden på 20, 49 eller 60 L/timme. Resistivitet/ledningsförmåga visas tydligt på en stor bakgrundsbelyst kontrollpanel som lutar för optimal vy.
Avancerad teknik i en mobil design:
  • En ultramodern mikroprocessorkontroll ger lättavlästa systemparametrar.
  • Helt dränerbar integrerad 100L vattenbehållare med hög renhet har en låg ljudtrycksförstärkare som standardkomponent.
  • Monterad på hjul, den kompakta LabTower RO-systemet är en idealisk renvattenförsörjning för alla laboratorier.
  • Systemet är idealiskt lämpat som matvattenkälla för diskmaskiner, autoklaver och allmänt laboratoriebruk.
  • En inbyggd förbehandlingsenhet— bestående av en hårdhetsstabilisator för skydd av omvänd osmosmodulen från hårdhetsbildare och en aktivt kol/5 μm kombipatron— skyddar systemet mot fritt klor och partiklar, vilket säkerställer lång livslängd för nedströms reningssteg.
Kompakt och mobil design:
  • Systemet innehåller tre systemalternativ med permeatflöden på 20, 40 eller 60L/h.
  • Fristående design med inbyggd 100L tank tar upp NOLL bänkhjul —för enkel omplacering.
  • System kan uppgraderas senare för att tillgodose växande krav på vattenkapacitet.
Integrerad 100L behållareL
  • Systemet lagrar 100L RO vatten i en hög renhet polyeten PE ogenomskinlig reservoar.
  • Justerbar reservoarvolym kan programmeras för tider med låg efterfrågan —dispensering från reservoaren för att försörja autoklaver, diskmaskiner, ultrarent vattensystem, etc.
Enkel att använda tydlig display:
  • Resistivitet/ledningsförmåga visas tydligt på en stor bakgrundsbelyst kontrollpanel som lutar för optimal visning.
  • Status för aktuellt driftläge som tydligt indikerar“ produktion” ,“ stand-by” ,“ rengöring” eller“ desinfektion” lägen.
  • Behållarens fyllnadsnivå visas i procent.
  • Systemparametrar är kodskyddade för att förhindra oavsiktliga ändringar av börvärden.
GLP-kompatibel dokumentation:
  • LabTower RO har utvecklats för att uppfylla GLP krav.
  • Inspelade och spårbara data kan erhållas genom utskrift via RS-232-gränssnittet och tillbehörsskrivaren.
  • Högkvalificerad och exakt mätning av konduktiviteten säkerställs av cellkonstanten på 0,16 cm -1 .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bakterieinnehåll 99%
Beskrivning LabTower RO 40L/h.
Fodervattenövervakning Ja
Matarvattenkälla Tryck på
Flödeshastighet 40 l/h. vid 10 °C
TOC Monitor med UV-intensitetsövervakning Nej
Typ Vattenreningssystem för omvänd osmos
Matarvattenkoppling 3/4 tum NPT
Matarvattentryck 1 till 6 bar
Driftstryck 2 till 6 bar
Partiklar> 0,2µM/ml <1μ m/ml
Genomsyra prestanda 40 l/h. vid 10 °C
Energiförbrukning 0.25 kW
Borttagning av kiseldioxid 98%
Temperaturområde (metriskt) 2 °C till 35 °C
Bredd (metrisk) 450 mm
Höjd (metrisk) 1500 mm
Djup (metriskt) 580 mm
Nettovikt (metrisk) 50 kg
Elektriska krav 100/240 V 50/60 Hz
Spänning 100 till 240 V
Frekvens 50/60 Hz