Läs mer
Thermo Scientific™ Barnstead™ LabTower™ TII Vattenreningssystem
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Omvandla kranvatten till högrent vatten med Thermo Scientific™ Barnstead™ LabTower™ TII Water Purification System, en komplett lösning som integrerar rening och tank. Detta högteknologiska system är utformat för att kontinuerligt recirkulera renat reservoarvatten för att bevara vattenkvaliteten även under perioder av inaktivitet. Spara bänkutrymme med denna fristående design som inkluderar en integrerad 100-liters reservoar. Hjul möjliggör enkel flytt inom laboratoriet.
Konsekvent vattenkvalitet:
- Typ 2 laboratorievatten möter ASTM Typ II, CSLS-CLRW och ISO 3696 internationella standarder.
- De LabTower är utformad för att kontinuerligt recirkulera renat reservoarvatten för att bevara vattenkvaliteten även under perioder av inaktivitet.
Kompakt mobil design:
- Tre systemalternativ finns tillgängliga med permeatflöden på 20, 40 eller 60L/h.
- Fristående design med integrerad 100L behållare tar noll bänkutrymme.
- Hjul möjliggör enkel omplacering.
- System kan uppgraderas senare för att tillgodose växande vattenbehov.
Två sätt att dispensera vatten:
- Dispensera direkt från systemet via dispenseringsventilen för kalibreringslösningar, reagensberedning, fyllning av behållare, allmänna sköljningsändamål, etc.
- Dispensera från behållaren för att förse autoklaver, diskmaskiner, ultrarent vattensystem, etc.
Integrerad 100L behållare:
- Upp till 100L högrent vatten är redo för utmatning vid behov.
- Behållare av hög renhet av polypropen är ogenomskinlig för ljus.
- Konisk botten möjliggör fullständig tömning för effektiv rengöring och desinfektion.
- Justerbar inställning för reservoarvolym kan programmeras för tider då efterfrågan är låg, så att du bara kan lagra vatten som du kan använda.
Tydlig information på systemdisplayen:
- Den stora displayen med fyra rader är kodskyddad för att förhindra oavsiktliga ändringar i systeminställningarna.
- Upplyst och lättläst ger displayen information om resistivitet eller konduktivitet och driftlägesstatus, som t.ex.“ produktion” ,“ stand-by” eller sanering och volym av behållaren i procent.
GLP-kompatibel dokumentation:
- LabTower TII har utvecklats för att möta eller överträffa GLP krav.
- Inspelade och spårbara data kan erhållas genom utskrift via RS-232-gränssnittet och tillbehörsskrivaren.
- Högkvalificerad och exakt mätning av konduktiviteten säkerställs av cellkonstanten på 0,01 cm -1 med en noggrannhet på± 0,1 °C.
Förbehandling:
- 5 μm förfilter och aktivt kol i kombifilterpatronen skyddar RO-membranet från fritt klor och partiklar.
- Hårdhetsstabiliserande patron skyddar omvänd osmos från hårt vatten.
Omvänd osmos och reservoar:
- Förbehandlat vatten tryckpressas genom den permeabla modulen för omvänd osmos och tar bort 97-99 % av alla oorganiska joner och 99 % av lösta organiska ämnen, såväl som mikroorganismer och partiklar.
- Den inbyggda 100L-behållaren har ett koniskt bottenutlopp för att optimera rengöring och sanering.
Jonbyte och UV:
- RO-membran tar bort upp till 99% av föroreningar. Alla kvarvarande joner avlägsnas av hartserna med låg TOC och hög renhet i jonbytarpatronen.
- Bestrålning med UV-ljus (TII enheter med endast UV-alternativ) eliminerar alla bakterier eller bakterier som finns närvarande.
Specifikationer
Specifikationer
| Bakterieretention | 99% |
| Konduktivitet | 0,1 till 1,0 μS/cm |
| Beskrivning | Barnstead LabTower TII (UV) |
| Bakterieinnehåll | <1 CFU/ml |
| Matarvattenkoppling | 3/4 tum NPT |
| Fodervattenövervakning | Nej |
| Matarvattenkälla | Tryck på |
| Flödeshastighet | LabTower TII (UV) 40 med 3 L/min. pump |
| Produkt Vattentyp | Typ 2 |
| Resistivitet | 10 till 1 Mohm.cm |
| Visa mer |