Läs mer
Thermo Scientific™ Barnstead™ LabTower™ TII Water Purification System
Produktkod. p-4531511 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning:
Barnstead LabTower TII
Barnstead LabTower TII (UV)
Barnstead LabTower TII (UV) 60
Genomsyra prestanda:
20 l/timme vid 15 °C
40 l/h. vid 15 °C
40 l/timme vid 15 °C
60 l/timme vid 15 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11357061
Brand: Thermo Scientific™ 50132141
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Convert tap water into high-purity water with the Thermo Scientific™ Barnstead™ LabTower™ TII Water Purification System, a complete solution integrating purification and tank.
Convert tap water into high-purity water with the Thermo Scientific™ Barnstead™ LabTower™ TII Water Purification System, a complete solution integrating purification and tank. This high-tech system is designed to continuously recirculate purified reservoir water to preserve water quality even during periods of inactivity. Conserve bench space with this stand-alone design which includes an integrated 100L reservoir. Castors allow for easy relocation within the lab.
Konsekvent vattenkvalitet:
  • Typ 2 laboratorievatten möter ASTM Typ II, CSLS-CLRW och ISO 3696 internationella standarder.
  • De LabTower är utformad för att kontinuerligt recirkulera renat reservoarvatten för att bevara vattenkvaliteten även under perioder av inaktivitet.
Kompakt mobil design:
  • Tre systemalternativ finns tillgängliga med permeatflöden på 20, 40 eller 60L/h.
  • Fristående design med integrerad 100L behållare tar noll bänkutrymme.
  • Hjul möjliggör enkel omplacering.
  • System kan uppgraderas senare för att tillgodose växande vattenbehov.
Två sätt att dispensera vatten:
  • Dispensera direkt från systemet via dispenseringsventilen för kalibreringslösningar, reagensberedning, fyllning av behållare, allmänna sköljningsändamål, etc.
  • Dispensera från behållaren för att förse autoklaver, diskmaskiner, ultrarent vattensystem, etc.
Integrerad 100L behållare:
  • Upp till 100L högrent vatten är redo för utmatning vid behov.
  • Behållare av hög renhet av polypropen är ogenomskinlig för ljus.
  • Konisk botten möjliggör fullständig tömning för effektiv rengöring och desinfektion.
  • Justerbar inställning för reservoarvolym kan programmeras för tider då efterfrågan är låg, så att du bara kan lagra vatten som du kan använda.
Tydlig information på systemdisplayen:
  • Den stora displayen med fyra rader är kodskyddad för att förhindra oavsiktliga ändringar i systeminställningarna.
  • Upplyst och lättläst ger displayen information om resistivitet eller konduktivitet och driftlägesstatus, som t.ex.“ produktion” ,“ stand-by” eller sanering och volym av behållaren i procent.
GLP-kompatibel dokumentation:
  • LabTower TII har utvecklats för att möta eller överträffa GLP krav.
  • Inspelade och spårbara data kan erhållas genom utskrift via RS-232-gränssnittet och tillbehörsskrivaren.
  • Högkvalificerad och exakt mätning av konduktiviteten säkerställs av cellkonstanten på 0,01 cm -1 med en noggrannhet på± 0,1 °C.
Förbehandling:
  • 5 μm förfilter och aktivt kol i kombifilterpatronen skyddar RO-membranet från fritt klor och partiklar.
  • Hårdhetsstabiliserande patron skyddar omvänd osmos från hårt vatten.
Omvänd osmos och reservoar:
  • Förbehandlat vatten tryckpressas genom den permeabla modulen för omvänd osmos och tar bort 97-99 % av alla oorganiska joner och 99 % av lösta organiska ämnen, såväl som mikroorganismer och partiklar.
  • Den inbyggda 100L-behållaren har ett koniskt bottenutlopp för att optimera rengöring och sanering.
Jonbyte och UV:
  • RO-membran tar bort upp till 99% av föroreningar. Alla kvarvarande joner avlägsnas av hartserna med låg TOC och hög renhet i jonbytarpatronen.
  • Bestrålning med UV-ljus (TII enheter med endast UV-alternativ) eliminerar alla bakterier eller bakterier som finns närvarande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bakterieretention 99%
Konduktivitet 0,1 till 1,0 μS/cm
Beskrivning Barnstead LabTower TII (UV)
Bakterieinnehåll <1 CFU/ml
Matarvattenkoppling 3/4 tum NPT
Fodervattenövervakning Nej
Matarvattenkälla Tryck på
Flödeshastighet LabTower TII (UV) 40 med 3 L/min. pump
Produkt Vattentyp Typ 2
Resistivitet 10 till 1 Mohm.cm
TOC Monitor med UV-intensitetsövervakning Nej
Typ Vattenreningssystem
Matarvattentryck 1 till 6 bar
Driftstryck 2 till 6 bar
Partiklar> 0,2µM/ml <1
Genomsyra prestanda 40 l/h. vid 15 °C
Temperaturområde (metriskt) 2 °C till 35 °C
Bredd (metrisk) 450 mm
Höjd (metrisk) 1500 mm
Djup (metriskt) 580 mm
Nettovikt (metrisk) 66 kg
Elektriska krav 100/240 V 50/60 Hz
Spänning 100 till 240 V
Frekvens 50/60 Hz