Läs mer
Thermo Scientific™ Barnstead™ Mega-Pure™ Accessories
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning:
Kassett för borttagning av organiskt material
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Select from an array of Thermo Scientific™ Barnstead™ Mega-Pure™ Accessories for your Mega-Pure Glass Still. Accessories include dual solenoid, deionization cartridges, storage solutions, single cartridge deionizer, dual cartridge deionizer, deionizer accessories and cartridges, storage bottles and automatic collection system.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Kassett för borttagning av organiskt material |
| För användning med (utrustning) | D2 (organic and chlorine removal) |
| Typ | Cartridge, Organic Removal |