Läs mer
Thermo Scientific™ Barnstead™ MicroPure™ Vattenreningssystem
Produktkod. 11367011 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Modell:
MicroPure
MicroPure UF
MicroPure UF-ST
MicroPure UF/UV
MicroPure UV
MicroPure UV-ST
MicroPure UV/UF-ST
MicroPure-ST
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell unitSize
11367011 MicroPure UF/UV Varje
11327011 MicroPure Varje
11347011 MicroPure-ST Varje
11337011 MicroPure UF Varje
11357011 MicroPure UF-ST Varje
11377011 MicroPure UV/UF-ST Varje
10169639 MicroPure UV Varje
11397011 MicroPure UV-ST Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11367011 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 50132370
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85745.00 SEK
    83638.80 SEK / Paket med 1
    Save 2106.20 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bearbeta upp till 15L/dag av ultrarent vatten med kompakten Thermo Scientific™ Barnstead™ MicroPure™ Vattenreningssystem, som tillförlitligt utför applikationer som HPLC.
Bearbeta upp till 15L/dag av ultrarent vatten med det kompakta och pålitliga Thermo Scientific™ Barnstead™ MicroPure™ Vattenreningssystem. Detta system är ett enastående val för applikationer som HPLC eller andra instrumentella analyser, provberedning, sköljning av glasvaror eller molekylärbiologiskt arbete där endotoxiner och/eller nukleaser skulle störa. Placera systemet utan direkt tillgång till en vattenledning med den integrerade 6L matarvattenbehållaren som tillval och se enkelt skärmen med bakgrundsbelyst lutbar display. Övervaka matningsvattnets kvalitet för att maximera patronens livslängd.
Smarta funktioner:
  • Bakgrundsbelyst display som lutar för enkel visning
  • Utmatning med variabel hastighet
  • Som tillval integrerad 6L matarvattenbehållare för användning utan direkt tillgång till en vattenledning
Övervaka fodervattenkvaliteten:
  • God matarvattenkvalitet leder till konsekvent ultrarent vatten och en längre livslängd för patronerna för att maximera patronens livslängd.
Smart design:
  • Recirkulationspump förhindrar bakterietillväxt under stillastående och möjliggör konstant övervakning av alla systemfunktioner, vilket möjliggör omedelbar visning av felmeddelanden om ett problem upptäcks.
  • Systemen levereras fullt utrustade med tryckreducerare, ultraren patron och 0,2 μm sterilfilter.
Överlägsna filter:
  • Ultrafiltret spolas automatiskt för att säkerställa högsta retention av endotoxiner och nukleaser, vilket ger en lång livslängd på två år.
  • Validerat μ0,2 m slutfilter med vikt membran kan steriliseras upp till fem gånger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Konduktivitet 0,055 μS/cm
Bakterieinnehåll <0,01 CFU/ml
Matarvattenkoppling R 3/4 tum.
Fodervattenövervakning Ja
Matarvattenkälla Förbehandlad
Flödeshastighet 1,5 l/min.
Produkt Vattentyp Typ 1
Resistivitet 18,2 Mohm.cm
TOC Monitor med UV-intensitetsövervakning Nej
Totalt organiskt kol 1 till 5 ppb
Matarvattentryck 1 till 6 bar
Inkluderar Ultrafiltreringsmembran, UV-fotooxidation
Modell MicroPure UF/UV
Driftstryck 0,1 till 6 bar
Partiklar> 0,2µM/ml <1μ m/ml
Energiförbrukning 0.06 kW
Temperaturområde (metriskt) 2 °C till 35 °C
Bredd (metrisk) 305 mm
Höjd (metrisk) 545 mm
Djup (metriskt) 300 mm
Nettovikt (metrisk) 17 kg
Elektriska krav 100/240 V 50/60 Hz
Spänning 100 till 240 V
Frekvens 50/60 Hz
Endotoxinkoncentration 0,001 EU/ml
Produkttyp Vattenreningssystem