Läs mer
Thermo Scientific™ Barnstead™ MicroPure™ Vattenreningssystem
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Bearbeta upp till 15L/dag av ultrarent vatten med det kompakta och pålitliga Thermo Scientific™ Barnstead™ MicroPure™ Vattenreningssystem. Detta system är ett enastående val för applikationer som HPLC eller andra instrumentella analyser, provberedning, sköljning av glasvaror eller molekylärbiologiskt arbete där endotoxiner och/eller nukleaser skulle störa. Placera systemet utan direkt tillgång till en vattenledning med den integrerade 6L matarvattenbehållaren som tillval och se enkelt skärmen med bakgrundsbelyst lutbar display. Övervaka matningsvattnets kvalitet för att maximera patronens livslängd.
Smart features:
- Backlit display that tilts for easy viewing
- Variable speed dispensing
- Optional integrated 6L feed water reservoir for use without direct access to a water line
Monitor feed water quality:
- Good feed water quality leads to consistently ultrapure water and a longer cartridge service life to maximize cartridge life.
Smart design:
- Recirculation pump prevents bacterial growth during standstill and allows for constant monitoring of all system functions, allowing for the immediate display of fault messages if a problem is detected.
- Systems ship fully equipped with pressure reducer, ultrapure cartridge and 0.2μm sterile filter.
Superior filters:
- Ultrafilter is flushed automatically to assure the highest retention of endotoxins and nucleases, which produces a long two-year lifetime.
- Validated 0.2μm final filter with folded membrane can be sterilized up to five times.
Specifikationer
Specifikationer
| Konduktivitet | 0.055μS/cm |
| Bakterieinnehåll | <0.1 CFU/mL |
| Matarvattenkoppling | R 3/4 in. |
| Fodervattenövervakning | Yes |
| Matarvattenkälla | Pretreated |
| Flödeshastighet | 1.5 L/min. |
| Produkt Vattentyp | Type 1 |
| Resistivitet | 18.2 Mohm.cm |
| TOC Monitor med UV-intensitetsövervakning | No |
| Totalt organiskt kol | 5 to 10 ppb |
| Visa mer |