Läs mer
Thermo Scientific™ Barnstead™ Nanopure™ Tillbehör och förbrukningsvaror
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Optimera ditt vattenreningssystem med Thermo Scientific™ Barnstead™ Nanopure™ Tillbehör och förbrukningsvaror. Välj patronförpackning enligt ditt matningsvatten och system. Patronpaket levereras med 0,2 mikron slutfilter. Andra produkter inkluderar UV-lampa och pumpskydd för låg vattennivå.
- Enkel installation och demontering med en anslutning
Inkluderar: Ett μ0,2 m absolut slutfilter
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Nanopure Vattenreningssystem |
| Typ | R/O och destillerat foder |