Läs mer
Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific™ RO vattenreningssystem
Produktkod. 11327001 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Genomsyra prestanda:
12 l/timme
20 l/timme
3 l/timme
40 l/timme
7 l/timme
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11327001
Brand: Thermo Scientific™ 50132387
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förbättra funktionell och ekonomisk produktion av högrent vatten med detta modulärt designade laboratoriesystem för omvänd osmos.
Förbättra funktionell och ekonomisk produktion av högrent vatten med Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific™ RO vattenreningssystem. Detta modulärt designade laboratoriesystem för omvänd osmos utvecklades speciellt för funktionell och ekonomisk produktion av högrent vatten.
Produktegenskaper
  • Fem systemalternativ med permeatflöden på 3, 7, 12 eller 20 eller 40L/h
  • Utrymmesbesparande design gör att systemet kan sitta på laboratoriebänken eller monteras på väggen
  • Enkel systemuppgradering tillgodoser framtida krav på kapacitet för rent vatten
Pålitlig drift
  • Mikroprocessorstyrning erbjuder automatisk drift med kontinuerlig övervakning av alla viktiga parametrar
  • Erforderlig fyllnadsnivå för behållaren kan anpassas
  • Automatisk återgång till driftläge säkerställer recirkulation under stillastående perioder
Enkel att använda Clear Display
  • Resistivitet/konduktivitet visas tydligt på en stor bakgrundsbelyst kontrollpanel som lutar för optimal visning
  • Status för aktuellt driftläge indikerar tydligt 'produktion', 'standby' och 'rengöring'
  • Behållarens fyllnadsnivå visas som %
Integrerad matarvattenövervakning
Matvatten av god kvalitet är en förutsättning för högrent vatten och förlänger patronens livslängd
GLP-kompatibel dokumentation
Realtidsklocka registrerar systemfel och fel
Pågående datalagring samlar fyra veckors information som visas i klartext
Operativsystemet är kodskyddat för att förhindra obehöriga ändringar av systeminställningarna
RS-232-gränssnitt med justerbart avsändarintervall möjliggör anpassad tidpunkt för dataöverföring av uppmätta värden och fel till en PC eller dataskrivare
Cellkonstant på 0,16 cm-1 säkerställer exakta konduktivitetsmätningar
Pacific RO förbehandling
Två 10 tum. (25,4 cm) patronfilterhus med ett 5Glc mum-förfilter plus aktivt kol för att förhindra att partiklar tränger in> 5Glc mamma och höga koncentrationer av fritt klor— innehåller hårdhetsstabilisatorpatron som binder kalcium och förhindrar utfällning.
Bekymmersfri förvaring av rent vatten
Reservoaren är konstruerade av pigmentfri polyeten
Konisk botten möjliggör enkel rengöring, desinficering och fullständig tömning
Handdispenser som tillval
Få ökad flexibilitet genom att lägga till en handdispenser med 3 meter sladd som ansluts till tanken. Använd endast med en tank utrustad med en tryckpump (06.5032, 06.5062, 06.5082). Skickas med ett 0,2 mikron slutfilter. (Del #50138221)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bakterieretention 99%
Beskrivning Barnstead Pacific RO 12
Fodervattenövervakning Integrerad
Flödeshastighet 12 L/hr.
Typ Vattenreningssystem för omvänd osmos
Matarvattenkoppling 3/4 tum NPT
Driftstryck 1,5 till 6 bar
Genomsyra prestanda 12 l/timme
Energiförbrukning 0.1 kW
Temperaturområde (metriskt) 2 °C till 35 °C
Bredd (metrisk) 372 mm
Höjd (metrisk) 603 mm
Djup (metriskt) 330 mm
Nettovikt (metrisk) 21 kg
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz
Spänning 230 V
Frekvens 50/60 Hz
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.