Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific TII Water Purification System
Product Code. 11327051 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Beskrivning:
Pacific TII 12
Pacific TII 12 (UV)
Pacific TII 20
Pacific TII 20 (UV)
Pacific TII 3 (UV)
Pacific TII 40
Pacific TII 40 (UV)
Pacific TII 7
Pacific TII 7 (UV)
Stillahavsområdet TII 3
Unit Size:
Varje
Product Code. 11327051
Brand: Thermo Scientific™ 50132121
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Omvandla kranvatten till typ 2, högrent vatten med detta automatiska och kostnadseffektiva TII-vattenreningssystem.
Konvertera kranvatten till typ 2, högrent vatten med det automatiska och kostnadseffektiva Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific TII-vattenreningssystemet. Detta system klarar dagliga behov från 20 till 200 liter. Den tar bort cirka 98 % av oorganiska joner och 99 % av alla lösta organiska ämnen, såväl som mikroorganismer och partiklar, med sitt högpresterande, omvänd osmos-membran.
Flera alternativ för typ 2-vatten:
  • Fem systemalternativ med permeatflöden på 3, 7, 12, 20 eller 40 l/tim.
  • Framtida systemuppgraderingar rymmer större kapacitet för att möta växande vattenbehov
  • Utrymmesbesparande design möjliggör bänkmontering eller väggmontering med integrerat monteringsfäste
Driftsäkerhet:
  • Mikroprocessorstyrd för automatisk drift med kontinuerlig övervakning av alla kritiska parametrar
  • Automatisk återgång till funktions läge säkerställer recirkulation under stilleståndsperioder
  • UV-lampa som tillval förhindrar biologisk kontaminering
Lätt att använda
  • Resistivitet/konduktivitet visas tydligt på en stor bakgrundsbelyst kontrollpanel som lutar för optimal visning
  • Status för aktuellt driftläge som tydligt indikerar lägena produktion, stand-by och rengöring
  • Behållarens fyllnadsnivå visas som %
  • Systemparametrarna är kodskyddade för att förhindra oavsiktliga ändringar av börvärden
GLP-kompatibel dokumentation
  • Valfri skrivare ansluts till RS-232-porten för dataregistrering och spårbarhet
  • Cellkonstant på 0,01 cm-1 säkerställer exakta konduktivitetsmätningar
  • Temperaturkompensation för konduktivitetsmätningen har en noggrannhet på±0,1°C (enligt USP 645)
Handdispenser som tillval
  • Få ökad flexibilitet genom att lägga till en handdispenser med 3 meter sladd som ansluts till tanken. Använd endast med en tank utrustad med en tryckpump (06.5032, 06.5062, 06.5082). Levereras med ett 0,2 mikron slutfilter. (Del #50138221)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Bakterieretention 99%
Konduktivitet 0.1 to 1.0μS/cm
Beskrivning Stillahavsområdet TII 3
Bakterieinnehåll 99%
Daglig produktion 20 to 200 L
Matarvattenkoppling 3/4 in. NPT
Fodervattenövervakning No
Matarvattenkälla Tap
Flödeshastighet 3 L/hr. at 10°C
Produkt Vattentyp Type 2
Resistivitet 10 to 1 Mohm.cm at 25°C
TOC Monitor med UV-intensitetsövervakning No
Totalt organiskt kol <30 ppb
Typ Water Purification System
Matarvattentryck 1 to 6 bar
Driftstryck 2 to 6 bar
Partiklar> 0,2µM/ml <1 μM/mL
Genomsyra prestanda 3 L/hr. at 10°C
Temperaturområde (metriskt) 2°C to 35°C
Bredd (metrisk) 372 mm
Höjd (metrisk) 613 mm
Djup (metriskt) 330 mm
Nettovikt (metrisk) 25 kg
Elektriska krav 90/240 V 50/60 Hz
Spänning 90/240 V
Frekvens 50/60 Hz
Show More Show Less
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.