Läs mer
Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific TII Water Purification System
Produktkod. 11357051 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning:
Pacific TII 12
Pacific TII 12 (UV)
Pacific TII 20
Pacific TII 20 (UV)
Pacific TII 3 (UV)
Pacific TII 40
Pacific TII 40 (UV)
Pacific TII 7
Pacific TII 7 (UV)
Stillahavsområdet TII 3
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11357051
Brand: Thermo Scientific™ 50132131
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Omvandla kranvatten till typ 2, högrent vatten med detta automatiska och kostnadseffektiva TII-vattenreningssystem.
Konvertera kranvatten till typ 2, högrent vatten med det automatiska och kostnadseffektiva Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific TII-vattenreningssystemet. Detta system klarar dagliga behov från 20 till 200 liter. Den tar bort cirka 98 % av oorganiska joner och 99 % av alla lösta organiska ämnen, såväl som mikroorganismer och partiklar, med sitt högpresterande, omvänd osmos-membran.
Flera alternativ för typ 2-vatten:
  • Fem systemalternativ med permeatflöden på 3, 7, 12, 20 eller 40 l/tim.
  • Framtida systemuppgraderingar rymmer större kapacitet för att möta växande vattenbehov
  • Utrymmesbesparande design möjliggör bänkmontering eller väggmontering med integrerat monteringsfäste
Driftsäkerhet:
  • Mikroprocessorstyrd för automatisk drift med kontinuerlig övervakning av alla kritiska parametrar
  • Automatisk återgång till funktions läge säkerställer recirkulation under stilleståndsperioder
  • UV-lampa som tillval förhindrar biologisk kontaminering
Lätt att använda
  • Resistivitet/konduktivitet visas tydligt på en stor bakgrundsbelyst kontrollpanel som lutar för optimal visning
  • Status för aktuellt driftläge som tydligt indikerar lägena produktion, stand-by och rengöring
  • Behållarens fyllnadsnivå visas som %
  • Systemparametrarna är kodskyddade för att förhindra oavsiktliga ändringar av börvärden
GLP-kompatibel dokumentation
  • Valfri skrivare ansluts till RS-232-porten för dataregistrering och spårbarhet
  • Cellkonstant på 0,01 cm-1 säkerställer exakta konduktivitetsmätningar
  • Temperaturkompensation för konduktivitetsmätningen har en noggrannhet på±0,1°C (enligt USP 645)
Handdispenser som tillval
  • Få ökad flexibilitet genom att lägga till en handdispenser med 3 meter sladd som ansluts till tanken. Använd endast med en tank utrustad med en tryckpump (06.5032, 06.5062, 06.5082). Levereras med ett 0,2 mikron slutfilter. (Del #50138221)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bakterieretention 99%
Konduktivitet 0,1 till 1,0 μS/cm
Beskrivning Pacific TII 7 (UV)
Bakterieinnehåll 99%
Daglig produktion 20 till 200 l
Matarvattenkoppling 3/4 tum NPT
Fodervattenövervakning Nej
Matarvattenkälla Tryck på
Flödeshastighet 7 l/tim. vid 10 °C
Produkt Vattentyp Typ 2
Resistivitet 10 till 1 Mohm.cm vid 25 °C
TOC Monitor med UV-intensitetsövervakning Nej
Totalt organiskt kol <30 ppb
Typ Vattenreningssystem
Matarvattentryck 1 till 6 bar
Driftstryck 2 till 6 bar
Partiklar> 0,2µM/ml <1μ m/ml
Genomsyra prestanda 7 l/tim. vid 10 °C
Temperaturområde (metriskt) 2 °C till 35 °C
Bredd (metrisk) 372 mm
Höjd (metrisk) 613 mm
Djup (metriskt) 330 mm
Nettovikt (metrisk) 25 kg
Elektriska krav 90/240 V 50/60 Hz
Spänning 90/240 V
Frekvens 50/60 Hz
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.