Läs mer
Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific TII Water Purification System
Produktkod. 11377051 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Beskrivning:
Pacific TII 12
Pacific TII 12 (UV)
Pacific TII 20
Pacific TII 20 (UV)
Pacific TII 3
Pacific TII 3 (UV)
Pacific TII 40
Pacific TII 40 (UV)
Pacific TII 7
Pacific TII 7 (UV)
Förpackningsstorlek:
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Förpackningsstorlek
11377051 Pacific TII 12 (UV) Varje
11397051 Pacific TII 20 (UV) Varje
11327051 Pacific TII 3 Varje
11347051 Pacific TII 7 Varje
11367051 Pacific TII 12 Varje
11387051 Pacific TII 20 Varje
11307061 Pacific TII 40 Varje
11337051 Pacific TII 3 (UV) Varje
11357051 Pacific TII 7 (UV) Varje
11317061 Pacific TII 40 (UV) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 11377051 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 50132132
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97695.00 SEK
    96235.69 SEK / Paket med 1
    Save 1459.31 SEK
    1% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Omvandla kranvatten till typ 2, högrent vatten med detta automatiska och kostnadseffektiva TII-vattenreningssystem.
Konvertera kranvatten till typ 2, högrent vatten med det automatiska och kostnadseffektiva Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific TII-vattenreningssystemet. Detta system klarar dagliga behov från 20 till 200 liter. Den tar bort cirka 98 % av oorganiska joner och 99 % av alla lösta organiska ämnen, såväl som mikroorganismer och partiklar, med sitt högpresterande, omvänd osmos-membran.
Flera alternativ för typ 2-vatten:
  • Fem systemalternativ med permeatflöden på 3, 7, 12, 20 eller 40 l/tim
  • Framtida systemuppgraderingar rymmer större kapacitet för att möta växande vattenbehov
  • Utrymmesbesparande design möjliggör bänkmontering eller väggmontering med integrerat monteringsfäste
Driftsäkerhet:
  • Mikroprocessorstyrd för automatisk drift med kontinuerlig övervakning av alla kritiska parametrar
  • Automatisk återgång till funktions läge säkerställer recirkulation under stilleståndsperioder
  • UV-lampa förhindrar biologisk kontaminering (endast UV-modeller)
Lätt att använda:
  • Resistivitet/konduktivitet visas tydligt på en stor, bakgrundsbelyst kontrollpanel som lutar för optimal visning
  • Status för aktuellt driftläge som tydligt visar produktions-, standby- och rengörings-lägen
  • Behållarens fyllnadsnivå visas som %
  • Systemparametrarna är kodskyddade för att förhindra oavsiktliga ändringar av börvärden
GLP-kompatibel dokumentation:
  • Valfri skrivare ansluts till RS-232-porten för dataregistrering och spårbarhet
  • Cellkonstant på 0,01 cm-1 säkerställer exakta konduktivitetsmätningar
  • Temperaturkompensation för konduktivitetsmätningen har en noggrannhet på± 0,1°C (enligt USP 645)
Handdispenser som tillval:
  • Få ökad flexibilitet genom att lägga till en handdispenser med 3-meters sladd som ansluts till tanken; Använd endast med en tank utrustad med en tryckpump (06.5032, 06.5062, 06.5082). Levereras med ett 0,2 mikron slutfilter (del #50138221)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bakterieretention 99%
Konduktivitet 0,1 till 1,0 μS/cm
Beskrivning Pacific TII 12 (UV)
Bakterieinnehåll 99%
Matarvattenkoppling 3/4 tum NPT
Fodervattenövervakning Nej
Matarvattenkälla Tryck på
Flödeshastighet 12 l/tim. vid 10 °C
Produkt Vattentyp Typ 2
Resistivitet 10 till 1 Mohm.cm vid 25 °C
TOC Monitor med UV-intensitetsövervakning Nej
Totalt organiskt kol <30 ppb
Matarvattentryck 1 till 6 bar
Driftstryck 2 till 6 bar
Partiklar> 0,2µM/ml <1μ m/ml
Genomsyra prestanda 12 l/tim. vid 10 °C
Temperaturområde (metriskt) 2 °C till 35 °C
Bredd (metrisk) 372 mm
Höjd (metrisk) 613 mm
Djup (metriskt) 330 mm
Nettovikt (metrisk) 25 kg
Elektriska krav 90/240 V 50/60 Hz
Spänning 90/240 V
Frekvens 50/60 Hz
Daglig produktion 20 till 200 l
Produkttyp Vattenreningssystem
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.