Läs mer
Thermo Scientific™ Barnstead™ Användningspunkt Vattenreningssystem Ersättande UV-lampor
Produktkod. 11357111 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
GenPure (endast UV, UV/UF, UV-TOC och UF/UV-TOC), LabTower EDI
LabTower RO
MicroPure, Smart2Pure (endast UV och UV/UVF)
Pacific TII; LabTower TII
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
11357111 MicroPure, Smart2Pure (endast UV och UV/UVF) Varje
11367171 LabTower RO Varje
16476390 Pacific TII; LabTower TII -
11367131 GenPure (endast UV, UV/UF, UV-TOC och UF/UV-TOC), LabTower EDI Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11357111 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 09.1002
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Behåll UV-funktion med Thermo Scientific™ Barnstead™ Användningspunkt Vattenreningssystem Ersättande UV-lampor.
Behåll UV-funktion med Thermo Scientific™ Barnstead™ Användningspunkt Vattenreningssystem Ersättnings UV-lampor, för användning med Barnstead användningsställe för vattenreningssystem.
Idealisk för användning med följande Barnstead vattenreningssystem för användningsställen:
09.1002:
  • MicroPure™ (endast UV- och UV/UVF-system)
  • Smart2Pure™ (endast UV- och UV/UVF-system)
09.2002:
  • GenPure™ (endast UV-, UV/UF-, UV-TOC- och UF/UV-TOC-system)
  • GenPure™ Pro (endast UV-, UV/UF-, UV-TOC- och UF/UV-TOC-system)
  • GenPure™ xCAD (endast UV-, UV/UF-, UV-TOC- och UF/UV-TOC-system)
  • LabTower™ EDI
09.4002:
  • Pacific™ TII
  • LabTower™ TII
09.5002:
För lagringsbehållare (endast 230V) som används med följande Barnstead vattenreningssystem:
  • LabTower RO
  • LabTower TII
  • Stilla havet TII (endast 30 L, 60 L, 100 L)
  • Smart2Pure (endast 12)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Ersättnings UV-lampa
För användning med (utrustning) MicroPure, Smart2Pure (endast UV och UV/UVF)
Typ UV-lampa