Läs mer
Thermo Scientific™ Barnstead™ Användningspunkt Vattenreningssystem Ultrafilter
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Förläng livslängden på ditt vattenreningssystem med utbyte Thermo Scientific™ Barnstead™ Point-of-Use Water Purification Systems Ultrafilter. För användning med Barnstead punkt-of-use vattenreningssystem, dessa interna ultrafilter spolas automatiskt för att ge en lång livslängd på två år.
Använd med följande Barnstead vattenreningssystem för användningsställe:
Del 50133980:
- GenPure™†
- GenPure™ Pro†
- GenPure™ xCAD†
†Endast UF, UF/UV och UF/UV-TOC enheter
Del 50133981:
- MicroPure™‡
- Smart2 Pure™‡
‡Endast UF- och UF/UV-enheter
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Ultrafilter; För användning med MicroPure , Smart2 Pure (endast UF- och UF/UV-enheter) |
| För användning med (utrustning) | MicroPure, Smart2Pure (endast UF- och UF/UV-enheter) |
| Typ | Ultrafilter |