Läs mer
Thermo Scientific™ Barnstead™ Förbehandling för användningsställe för vattenreningssystem
Produktkod. 15920216
Change view
Patrontyp:
Förbehandlingskassett
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Produktkod. Patrontyp Förpackningsstorlek
15920216 Förbehandlingskassett 1 enhet
1 options
Produktkod. 15920216 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 50157886
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16175.00 SEK
    15774.48 SEK / Paket med 1
    Save 400.52 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Barnstead Förbehandling för användningsställe för vattenreningssystem
Barnstead Förbehandlingen innehåller förfilter, hårdhetsstabilisator och kolfilter. Enheten innehåller tryckregulator och tryckmätare. Utrymmesbesparande design kommer med väggfäste.
  • Använd förbehandling när fodervattenkvaliteten inte matchar kraven för ditt system
  • Innehåller förfilter, hårdhetsstabilisator och kolfilter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Patrontyp Förbehandlingskassett
Beskrivning Förbehandlingen inkluderar partikelfilter, kolfilter och hårdhetsstabilisatorkassetter (D502113, D502114 och D502115)
För användning med (utrustning) Smart2Pure Pro
Inkluderar Tryckregulator, tryckmätare, tre patroner och väggfäste
Mått (L x B x H) 14,5 tum x 13,3 tum x 20,0 tum.
Vikt (engelska) 24.5 lb.
Vikt (metrisk) 11.4 kg
Produkttyp Vattenreningssystem