Läs mer
Thermo Scientific™ Barnstead™ RO och TII Tillbehör och förbrukningsvaror
Produktkod. 10091622 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Typ:
Fjärrdispenser
Förfilter
Kontrollpanelens monteringsenhet
Membran för omvänd osmos
Omvänd osmosblandningsventil
Patron, MPS
Patron, TII Filtrera
Patron, kol
Startpaket
Volymetrisk fjärrdispenser
Förpackningsstorlek:
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
10091622 Förfilter Varje
11496348 Kontrollpanelens monteringsenhet Varje
10044641 Fjärrdispenser Varje
10676803 Volymetrisk fjärrdispenser Varje
10123122 Patron, MPS Varje
10646243 Patron, kol Varje
10429813 Patron, TII Filtrera Varje
10212204 Startpaket Varje
10550103 Omvänd osmosblandningsventil Varje
10749304 Membran för omvänd osmos Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 10091622 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer D502113
I lager
Optimera din Thermo Scientific™ Barnstead™ RO och TII vattenreningssystem med dessa tillbehör och förbrukningsmaterial, inklusive filter, patroner och dispensrar.
Optimera ditt vattenreningssystem med Thermo Scientific™ Barnstead™ RO och TII Tillbehör och förbrukningsvaror. För användning med Barnstead RO och TII vattenreningssystem, dessa produkter inkluderar filter och förfilter, patroner, överflödesavstängningsflottor och pumpförreglingskabel, samt dispensrar och skrivare.
Optimera ditt vattenreningssystem med Thermo Scientific™ Barnstead™ RO och TII Tillbehör och förbrukningsvaror. För användning med Barnstead RO och TII vattenreningssystem, dessa produkter inkluderar filter och förfilter, patroner, överflödesavstängningsflottor och pumpförreglingskabel, samt dispensrar och skrivare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 1 μm
För användning med (utrustning) Barnstead RO, Barnstead TII
Typ Förfilter