Läs mer
Thermo Scientific™ Barnstead™ Smart2Pure™ Pro Water Purification System
Produktkod. 15980206
Change view
Modell:
Smart2Pure Pro 16 UV/UF med 30 l-tank - Komplett system
Smart2Pure Pro 16 UV/UF med 60 l-tank - Komplett system
Smart2Pure Pro 16 UV/UF och 30 l-tank
Smart2Pure Pro 16 UV/UF och 60 l-tank
Förpackningsstorlek:
1 enhet
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Förpackningsstorlek
15980206 Smart2Pure Pro 16 UV/UF med 30 l-tank - Komplett system 1 enhet
15970206 Smart2Pure Pro 16 UV/UF med 60 l-tank - Komplett system 1 enhet
15900216 Smart2Pure Pro 16 UV/UF och 30 l-tank 1 enhet
15990206 Smart2Pure Pro 16 UV/UF och 60 l-tank 1 enhet
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15980206 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 50157873
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    158990.00 SEK
    156609.96 SEK / Paket med 1
    Save 2380.04 SEK
    1% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-04-2027
Allt i ett! Smart2Pure™ Pro system är ett kompakt system som omvandlar kranvatten till ASTM typ 1. Smart2Pure Pro UV/UF 16 LPH erbjuder val mellan en 30 l- eller 60 l-behållare för anpassningsbar lagringskapacitet och möjlighet att dispensera både ASTM typ 1- och typ II-vatten.
Varaktig ekonomi:
  • Vattenreningen fortskrider genom oberoende kassetter med Aquastop-snabbkopplingar för snabbt utbyte.
  • Modul 1 omvänd osmos för att ta bort upp till 99 % av föroreningar från kranvatten
  • Modul 2 innehåller en polerkassett som innehåller högkvalitativt ultrarent harts för konsekvent renhet och lång livslängd.
Lätt att använda:
  • Dispenseringen är enkel och har variabel hastighet för att kontrollera flödet.
  • Displayen kan lutas för optimal avläsning.
  • Förenklat användargränssnitt
Placeringsalternativ:
  • Position på laboratoriebänk
  • Montera på väggen
Nya funktioner:
  • Automatiskt standbyläge när systemet inte används recirkulerar vatten genom systemet för att bibehålla renheten
  • Läckagedetektor stänger av vattentillförseln och systemet om läckage upptäcks
  • Varningar visas på displayen när förbrukningsvaror ska bytas ut
  • Övervakning av vattenkvalitet med omvänd osmos
  • Inline ultrafilter med stor yta för att ta bort endotoxiner och nukleaser.
  • Systemparametrarna är kodskyddade för att förhindra oavsiktliga ändringar av börvärden
Smart2Pure Pro erbjuder behållaralternativ, antingen 30 l eller 60 l:
  • Stor öppning möjliggör enkel och effektiv rengöring för hand.
  • Sterilt ventilationsfilter/överfyllning av behållaren skyddar mot kontaminering av mikroorganismer.
  • CO2 -absorberare som tillval förhindrar ökningar av TOC-värdet från att dra in CO2.
  • Polyetenbehållaren är ogenomskinlig för ljus.
  • Recirkulationspumpen skyddar vattnet med hög renhet från bakterietillväxt under stillastående och bibehåller det låga konduktivitetsvärdet.
  • Väggfäste är tillval för enkel utrymmesbesparing.
  • Koniskt bottenutlopp möjliggör fullständig dränering och effektiv rengöring och desinfektion.
Handdispenser som tillval:
  • Få ökad flexibilitet genom att lägga till en handdispenser med 3 m sladd (del #50138221)
Garanti:
1 år, delar och arbete
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bakterieretention 0.99
Konduktivitet Typ 1: 0,055 μS/cm och Typ II: 0,067 till 0,1 μS/cm
Bakterieinnehåll <0,01 CFU/ml
Matarvattenkoppling 3/4 tum NPT och 1/2 tum NPT
Fodervattenövervakning Nej
Matarvattenkälla Tryck på
Flödeshastighet Upp till 1 l/min.
Produkt Vattentyp Typ 1 och 2
TOC Monitor med UV-intensitetsövervakning Nej
Totalt organiskt kol 1 till 5 ppb
Matarvattentryck 1 till 6 bar
Inkluderar Komplett system inkluderar Barnstead förbehandlingssystem med kassett, RO/förbehandlingskassett, en ultraren polerkassett, steril 0.1 μm-filter, UV-lampa, UF-filter, 30 l-tank, CO2-ventilationsfilter, steril överfyllning och systemväggfäste
Modell Smart2Pure Pro 16 UV/UF med 30 l-tank - Komplett system
Driftstryck 1 till 6 bar
Partiklar> 0,2µM/ml <1
Genomsyra prestanda 16 l/tim. vid 10 °C
Energiförbrukning 0.12 kW
RO flödeshastighet 16 L/hr.
Bredd (metrisk) 305 mm
Höjd (metrisk) 545 mm
Djup (metriskt) 300 mm
Vikt (metrisk) 22 kg
Elektriska krav 100/240 V 50/60 Hz
Spänning 100 till 240 V
Frekvens 50/60 Hz
Produkttyp Vattenreningssystem