Läs mer
Thermo Scientific™ Barnstead™ Smart2Pure™ Water Purification System
Produktkod. 11307031 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Modell:
Smart2Pure 12 Standard
Smart2Pure 12 UF
Smart2Pure 12 UV
Smart2Pure 12 UV/UF
Smart2Pure 3 Standard
Smart2Pure 3 UF
Smart2Pure 3 UV
Smart2Pure 3 UV/UF
Smart2Pure 6 Standard
Smart2Pure 6 UF
Smart2Pure 6 UV
Smart2Pure 6 UV/UF
RO flödeshastighet:
12 l/timme
3 l/timme
6 l/timme
Förpackningsstorlek:
Varje
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell RO flödeshastighet Förpackningsstorlek
11307031 Smart2Pure 12 UV 12 l/timme Varje
11337021 Smart2Pure 3 UV/UF 3 l/timme Varje
13121444 Smart2Pure 12 UV/UF 12 l/timme Varje
11307021 Smart2Pure 3 Standard 3 l/timme Varje
11317021 Smart2Pure 3 UF 3 l/timme Varje
11327021 Smart2Pure 3 UV 3 l/timme Varje
11347021 Smart2Pure 6 Standard 6 l/timme Varje
11357021 Smart2Pure 6 UF 6 l/timme Varje
11367021 Smart2Pure 6 UV 6 l/timme Varje
13237449 Smart2Pure 6 UV/UF 6 l/timme Varje
11387021 Smart2Pure 12 Standard 12 l/timme Varje
11397021 Smart2Pure 12 UF 12 l/timme Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 11307031 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 50129890
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Omvandla kranvatten till ASTM typ 1-vatten med detta kompakta, allt-i-ett-vattensystem.
Konvertera kranvatten till både ASTM Typ 1 och Typ 2 vatten med det kompakta, allt-i-ett Thermo Scientific™ Barnstead™ Smart2Pure™ vattenreningssystemet. Detta kompletta system producerar 3 L eller 6 l ultrarent vatten per timme. Smart2Pure 3 och 6 har en inbyggd 6 L reservoar för att lagra Typ 2 vatten, medan 12 Smart2Pure erbjuder valet mellan 30 L eller 60 L reservoar för anpassningsbar lagringskapacitet. Doseringen är enkel och har variabel hastighet för att kontrollera flödet. Displayen kan lutas för optimal läsning. Placera detta system på bänken eller fäst på väggen.
Varaktig ekonomi:
  • Vattenreningen fortskrider genom oberoende kassetter med Aquastop-snabbkopplingar för snabbt utbyte.
  • Modul 1 erbjuder en kombination av förbehandling och omvänd osmos-membran.
  • Modul 2 innehåller en polerkassett som innehåller högkvalitativt, ultrarent harts för konsekvent renhet och lång livslängd.
Lätt att använda:
  • Dispenseringen är enkel och har variabel hastighet för att kontrollera flödet.
  • Displayen kan lutas för optimal avläsning.
  • Som tillval finns UV-lampa och UF-ultrafilter tillgängliga för att anpassa ultrarent vatten.
Smart integrerad 6 l-behållare för Smart2Pure 3 och 6:
  • Tillverkad med pigmentfria material.
  • Koniskt bottenutlopp för fullständig dränering och effektiv rengöring och desinfektion.
Smart2Pure 12 erbjuder behållaralternativ (30 l eller 60 l):
  • Stor öppning möjliggör enkel och effektiv rengöring för hand.
  • Sterilt ventilationsfilter/överfyllning av behållaren skyddar mot kontaminering av mikroorganismer.
  • CO2 -absorberare som tillval förhindrar ökningar av TOC-värdet från att dra in CO2 .
  • Polyetenbehållaren är ogenomskinlig för ljus.
  • Recirkulationspumpen skyddar vattnet med hög renhet från bakterietillväxt under stillastående och bibehåller det låga konduktivitetsvärdet.
  • Väggfäste är tillval för enkel utrymmesbesparing.
  • Koniskt bottenutlopp möjliggör fullständig dränering och effektiv rengöring och desinfektion.
Handdispenser som tillval:
  • Få ökad flexibilitet genom att lägga till en handdispenser med 3 m sladd (del #50138221)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bakterieretention 99%
Konduktivitet Typ 1: 0,055 μS/cm
Bakterieinnehåll <0,01 CFU/ml
Matarvattenkoppling 3/4 tum NPT
Fodervattenövervakning Nej
Matarvattenkälla Tryck på
Flödeshastighet 1 l/min.
Produkt Vattentyp Typ 1
Fjärrdispenser Nej
Resistivitet Typ 1: 18,2 Mohm.cm vid 25 °C
TOC Monitor med UV-intensitetsövervakning Nej
Totalt organiskt kol 1 till 5 ppb
Matarvattentryck 1 till 6 bar
Inkluderar RO/förbehandlingskassett, en ultraren polerkassett, sterilt 0,2 μm filter, tryckregulator, UV-lampa
Modell Smart2Pure 12 UV
Driftstryck 1 till 6 bar
Partiklar> 0,2µM/ml <1
Genomsyra prestanda 12 l/tim. vid 10 °C
Energiförbrukning 0.06 kW
RO flödeshastighet 12 l/timme
Bredd (metrisk) 305 mm
Höjd (metrisk) 545 mm
Djup (metriskt) 400 mm
Nettovikt (metrisk) 22 kg
Elektriska krav 100/240 V 50/60 Hz
Spänning 100 till 240 V
Frekvens 50/60 Hz
Endotoxinkoncentration 0,005 EU/ml
Produkttyp Vattenreningssystem
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.