Läs mer
Thermo Scientific™ Barnstead™ Smart2Pure™ Water Purification System
Produktkod. 11327021 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Modell:
Smart2Pure 12 Standard
Smart2Pure 12 UF
Smart2Pure 12 UV
Smart2Pure 12 UV/UF
Smart2Pure 3 Standard
Smart2Pure 3 UF
Smart2Pure 3 UV
Smart2Pure 3 UV/UF
Smart2Pure 6 Standard
Smart2Pure 6 UF
Smart2Pure 6 UV
Smart2Pure 6 UV/UF
RO flödeshastighet:
12 L/hr.
3 L/hr.
6 L/hr.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11327021
Brand: Thermo Scientific™ 50129872
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Omvandla kranvatten till ASTM typ 1-vatten med detta kompakta, allt-i-ett-vattensystem.
Omvandla kranvatten till ASTM typ 1-vatten med det kompakta, allt-i-ett Thermo Scientific™ Barnstead™ Smart2Pure™ Water Purification System. Detta kompletta system producerar 3 eller 6 liter ultrarent vatten per timme. Smart2Pure 3 och 6 har en inbyggd 6 l-behållare, medan Smart2Pure 12 erbjuder val mellan en 30 l- eller 60 l-behållare för anpassningsbar lagringskapacitet. Dispenseringen är enkel och har variabel hastighet för att kontrollera flödet. Displayen kan lutas för optimal avläsning. Placera detta system på bänken eller montera det på väggen.
Varaktig ekonomi:
  • Vattenreningen fortskrider genom oberoende kassetter med Aquastop-snabbkopplingar för snabbt utbyte.
  • Modul 1 erbjuder en kombination av förbehandling och omvänd osmos-membran.
  • Modul 2 innehåller en polerkassett som innehåller högkvalitativt, ultrarent harts för konsekvent renhet och lång livslängd.
Lätt att använda:
  • Dispenseringen är enkel och har variabel hastighet för att kontrollera flödet.
  • Displayen kan lutas för optimal avläsning.
  • Som tillval finns UV-lampa och UF-ultrafilter tillgängliga för att anpassa ultrarent vatten.
Smart integrerad 6 l-behållare för Smart2Pure 3 och 6:
  • Tillverkad med pigmentfria material.
  • Koniskt bottenutlopp för fullständig dränering och effektiv rengöring och desinfektion.
Smart2Pure 12 erbjuder behållaralternativ (30 l eller 60 l):
  • Stor öppning möjliggör enkel och effektiv rengöring för hand.
  • Sterilt ventilationsfilter/överfyllning av behållaren skyddar mot kontaminering av mikroorganismer.
  • CO2 -absorberare som tillval förhindrar ökningar av TOC-värdet från att dra in CO2 .
  • Polyetenbehållaren är ogenomskinlig för ljus.
  • Recirkulationspumpen skyddar vattnet med hög renhet från bakterietillväxt under stillastående och bibehåller det låga konduktivitetsvärdet.
  • Väggfäste är tillval för enkel utrymmesbesparing.
  • Koniskt bottenutlopp möjliggör fullständig dränering och effektiv rengöring och desinfektion.
Handdispenser som tillval:
  • Få ökad flexibilitet genom att lägga till en handdispenser med 3 m sladd (del #50138221)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bakterieretention 99%
Konduktivitet Typ 1: 0,055 μS/cm
Bakterieinnehåll <0,01 CFU/ml
Endotoxinkoncentration 0,005 EU/ml
Matarvattenkoppling 3/4 tum NPT
Fodervattenövervakning Nej
Matarvattenkälla Tryck på
Flödeshastighet 0,6 l/min.
Produkt Vattentyp Typ 1
Fjärrdispenser Nej
Resistivitet Typ 1: 18,2 Mohm.cm vid 25 °C
TOC Monitor med UV-intensitetsövervakning Nej
Totalt organiskt kol 1 till 5 ppb
Typ Vattenreningssystem
Matarvattentryck 1 till 6 bar
Inkluderar Intern 6 l-tank med ventilationsfilter, RO/förbehandlingskassett, ultraren polerkassett, sterilt 0,2 m μ-filter, tryckregulator och UV-lampa.
Modell Smart2Pure 3 UV
Driftstryck 1 till 6 bar
Partiklar> 0,2µM/ml <1
Genomsyra prestanda 3 l/tim. vid 10 °C
Energiförbrukning 0.06 kW
RO flödeshastighet 3 L/hr.
Bredd (metrisk) 305 mm
Höjd (metrisk) 545 mm
Djup (metriskt) 400 mm
Nettovikt (metrisk) 22 kg
Elektriska krav 100/240 V 50/60 Hz
Spänning 100 till 240 V
Frekvens 50/60 Hz
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.