Läs mer
Thermo Scientific™ Barnstead™ Smart2Pure™ Water Purification System
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Konvertera kranvatten till både ASTM Typ 1 och Typ 2 vatten med det kompakta, allt-i-ett Thermo Scientific™ Barnstead™ Smart2Pure™ vattenreningssystemet. Detta kompletta system producerar 3 L eller 6 l ultrarent vatten per timme. Smart2Pure 3 och 6 har en inbyggd 6 L reservoar för att lagra Typ 2 vatten, medan 12 Smart2Pure erbjuder valet mellan 30 L eller 60 L reservoar för anpassningsbar lagringskapacitet. Doseringen är enkel och har variabel hastighet för att kontrollera flödet. Displayen kan lutas för optimal läsning. Placera detta system på bänken eller fäst på väggen.
Varaktig ekonomi:
- Vattenreningen fortskrider genom oberoende kassetter med Aquastop-snabbkopplingar för snabbt utbyte.
- Modul 1 erbjuder en kombination av förbehandling och omvänd osmos-membran.
- Modul 2 innehåller en polerkassett som innehåller högkvalitativt, ultrarent harts för konsekvent renhet och lång livslängd.
Lätt att använda:
- Dispenseringen är enkel och har variabel hastighet för att kontrollera flödet.
- Displayen kan lutas för optimal avläsning.
- Som tillval finns UV-lampa och UF-ultrafilter tillgängliga för att anpassa ultrarent vatten.
- Flexibel montering på vägg eller bänk.
Smart integrerad 6L reservoar för Smart2Pure 3 och 6:
- Tillverkad med pigmentfria material.
- Koniskt bottenutlopp för fullständig dränering och effektiv rengöring och desinfektion.
Smart2Pure 12 erbjuder reservoaralternativ (30L eller 60L):
- Stor öppning möjliggör enkel och effektiv rengöring för hand.
- Sterilt ventilationsfilter/överfyllning av behållaren skyddar mot kontaminering av mikroorganismer.
- Valfri CO2-absorberare förhindrar ökningar av TOC-värdet från indragen CO2.
- Polyetenbehållaren är ogenomskinlig för ljus.
- Recirkulationspumpen skyddar vattnet med hög renhet från bakterietillväxt under stillastående och bibehåller det låga konduktivitetsvärdet.
- Väggfäste är tillval för enkel utrymmesbesparing.
- Koniskt bottenutlopp möjliggör fullständig dränering och effektiv rengöring och desinfektion.
Handdispenser som tillval:
- Få ökad flexibilitet genom att lägga till en handdispenser med 3 m sladd (del #50138221)
Specifications
Specifications
| Bakterieretention | 99% |
| Konduktivitet | Typ 1: 0,055 μS/cm |
| Bakterieinnehåll | <0,01 CFU/ml |
| Matarvattenkoppling | 3/4 tum NPT |
| Fodervattenövervakning | Nej |
| Matarvattenkälla | Tryck på |
| Flödeshastighet | 0,6 l/min. |
| Produkt Vattentyp | Typ 1 |
| Fjärrdispenser | Nej |
| Resistivitet | Typ 1: 18,2 Mohm.cm vid 25 °C |
| Show More |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.