Läs mer
Gilac™ Pipa med metallkopplingsförslutning
Produktkod. 11762545
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 l
50 l
100 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
11762545 30 l
11712555 50 l
11732555 100 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11762545 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G173421
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    673.05 SEK
    512.16 SEK / Paket med 1
    Save 160.89 SEK
    23% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Livsmedelskontakt certifierad plastfat med Metal Toggle Joint Lock. Lämplig för ett stort antal användningsområden (saltläggning, betning etc.).
  • Matkontaktcertifierad plastfat
  • Lämplig för ett stort antal användningsområden (saltläggning, betning etc.) vid transport och förvaring av flytande eller fasta livsmedel
  • Globalt och specifikt migrationstest godkänt
  • Innehållet är skyddat från föroreningar tack vare dess vattentäta lock
  • Hantering är enkel och kan öppnas helt
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Food Contact Certifierad
Förslutning ingår Ja
Produkttyp Livsmedelscertifierat fat
Förslutningstyp Metal Toggle Joint
Kapacitet (engelska) 7,9 gal.
Kapacitet (metrisk) 30 l
Färg Vitt
Material HDPE
Max. Temperatur (metrisk) -40 °C till 90 °C
Kvantitet 1 st
Form Rund
Höjd (engelska) 1.4 ft.
Höjd (metrisk) 430 mm
Diameter (engelska) Inre 10,6 tum
Diameter (engelska) Yttre 1.1 ft.
Diameter (metrisk) Inre 270 mm
Diameter (metrisk) Yttre 338 mm
Vikt (engelska) 3.5 lb.
Vikt (metrisk) 1.6 kg