Läs mer
Gilac™ Pipa med metallkopplingsförslutning
Produktkod. p-7250792
Kapacitet (metrisk):
30 l
50 l
100 l
Produktkod. 11762545
Brand: Gilac™ G173421
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Livsmedelskontakt certifierad plastfat med Metal Toggle Joint Lock. Lämplig för ett stort antal användningsområden (saltläggning, betning etc.).
  • Matkontaktcertifierad plastfat
  • Lämplig för ett stort antal användningsområden (saltläggning, betning etc.) vid transport och förvaring av flytande eller fasta livsmedel
  • Globalt och specifikt migrationstest godkänt
  • Innehållet är skyddat från föroreningar tack vare dess vattentäta lock
  • Hantering är enkel och kan öppnas helt
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Food Contact Certifierad
Förslutning ingår Ja
Produkttyp Livsmedelscertifierat fat
Förslutningstyp Metal Toggle Joint
Kapacitet (engelska) 7,9 gal.
Kapacitet (metrisk) 30 l
Färg Vitt
Material HDPE
Max. Temperatur (metrisk) -40 °C till 90 °C
Kvantitet 1 st
Form Rund
Höjd (engelska) 1.4 ft.
Höjd (metrisk) 430 mm
Diameter (engelska) Inre 10,6 tum
Diameter (engelska) Yttre 1.1 ft.
Diameter (metrisk) Inre 270 mm
Diameter (metrisk) Yttre 338 mm
Vikt (engelska) 3.5 lb.
Vikt (metrisk) 1.6 kg