Läs mer
Buerkle™ Pippump av polypropen med styvt utloppsrör
Produktkod. 10201832 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Djup (metriskt):
50 cm
65 cm
80 cm
100 cm
125 cm
150 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Djup (metriskt) Förpackningsstorlek
10201832 100 cm Varje
10078631 50 cm Varje
10333332 65 cm Varje
10313382 80 cm Varje
10476612 125 cm Varje
10486612 150 cm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10201832 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 56001001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1975.00 SEK
    1827.55 SEK / Paket med 1
    Save 147.45 SEK
    7% Av
I lager
Buerkle™ Pippump av polypropen med styvt utloppsrör tillåter snabb överföring av vätskor från fat, behållare och tankar.
  • Tätningar av PTFE
  • PP cylinderpump med styvt utloppsrör
  • God kemikaliebeständighet hos PP gör att syror, alkalier och aggressiva rengöringsmedel kan överföras
  • Den lågt monterade backventilen på tunnpumpen och nedsänkningsdjupet som kan justeras steglöst med hjälp av tunnskruvförbanden säkerställer ett bra avlägsnande av kvarvarande vätska
  • Cylinderskruvförbandet fäster pipans pump säkert på pipan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Användningsområden Industriell
Flödeshastighet 300 ml/slag
Inkluderar Urladdningsrör
Öppningsstorlek (metrisk) 32 mm
Vikt (metrisk) 0.8 kg
Total längd (metrisk) 109 cm
Djup (metriskt) 100 cm
Pumpslangens längd 100 cm
Motståndsegenskaper Kemikalier
Material Polypropen, PTFE
Produkttyp Fatpump
För användning med (utrustning) fat, kapsel, tankar, livsmedel