Läs mer
Buerkle™ Pippump av polypropen med styvt utloppsrör
Produktkod. p-8001877 Handla allt Bürkle Produkter
Djup (metriskt):
50 cm
65 cm
80 cm
100 cm
125 cm
150 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10078631
Brand: Buerkle™ 56000501
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Buerkle™ Pippump av polypropen med styvt utloppsrör tillåter snabb överföring av vätskor från fat, behållare och tankar.
  • Tätningar av PTFE
  • PP cylinderpump med styvt utloppsrör
  • God kemikaliebeständighet hos PP gör att syror, alkalier och aggressiva rengöringsmedel kan överföras
  • Den lågt monterade backventilen på tunnpumpen och nedsänkningsdjupet som kan justeras steglöst med hjälp av tunnskruvförbanden säkerställer ett bra avlägsnande av kvarvarande vätska
  • Cylinderskruvförbandet fäster pipans pump säkert på pipan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Användningsområden Industriell
Flödeshastighet 200 ml/slag
Inkluderar Urladdningsrör
Öppningsstorlek (metrisk) 32 mm
Vikt (metrisk) 0.8 kg
Total längd (metrisk) 60 cm
För användning med fat, kapsel, tankar, livsmedel
Djup (metriskt) 50 cm
Pumpslangens längd 50 cm
Motståndsegenskaper Kemikalier
Typ Fatpump
Material Polypropen, PTFE