Läs mer
Gilac™ Tunna med fliklock
Produktkod. 17958561
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 l
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17958561 50 l
1 options
Produktkod. 17958561 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G032208
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    812.70 SEK
    572.53 SEK / Paket med 1
    Save 240.17 SEK
    29% Av
I lager
Barrel with Tab Lock är en livsmedelskontaktcertifierad plastfat, lämplig för ett stort antal användningsområden (saltläggning, betning etc.) vid transport och förvaring av flytande eller fasta livsmedel.
  • Matkontaktcertifierad plastfat.
  • Lämplig för ett stort antal användningsområden (saltläggning, betning etc.) vid transport och förvaring av flytande eller fasta livsmedel.
  • Globalt och specifikt migrationstest godkänt.
  • Innehållet är skyddat från föroreningar tack vare dess vattentäta lock.
  • Hantering är enkel och kan öppnas helt.
Specifikationer
Produkttyp Fat
Kapacitet (engelska) 13,2 gal.
Kapacitet (metrisk) 50 l
Färg Vitt
För användning med (applikation) Näringslivande eller farlig vätska
Material HDPE