Läs mer
Ansell MICROFLEX™ 93-850 Ultimate Barrier Disposable Nitrile Gloves
Produktkod. 15800550
Change view
Storlek:
2X-Large, 10.5/11
5.5/6
6.5/7
7.5/8
8.5/9
9.5/10
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 90
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
15800550 2X-Large, 10.5/11 Paket med 90
15850540 5.5/6 Paket med 100
15860540 6.5/7 Paket med 100
15870540 7.5/8 Paket med 100
15880540 8.5/9 Paket med 100
15890540 9.5/10 Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 15800550 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 93850110
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Disposable nitrile gloves with TNT™ chemical splash resistance technology offer a high level of protection against harmful exposures.
  • 2X more chemical splash protection than leading nitrile brands
  • High standard for barrier quality and consistency (Low 0.40 AQL)
  • Robust construction prevents rips, tears and breaches
  • Made with proprietary TNT™ Technology for soft, durable protection against a wide range of chemicals
  • Silicone-free formulation for enhanced product protection
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D6319, FDA 21 CFR 177.2600, ASTM F1671
Certifieringar/efterlevnad (Europa) Category III, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016
Klorerad No
AQL 0.4
Färg Green
Disponibel Single-use
Finger Thickness (English) 7.5 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.19 mm
Hand Ambidextrous
Latexfri Yes
Material Nitrile
Palm Thickness (English) 4.7 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.12 mm
Storlek 2X-Large, 10.5/11
Tjocklek (engelska) 7.5 mil
Tjocklek (metrisk) 0.19 mm
EN388 Standard EN 388
EN 421 Yes
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi WITH Virus Protection
Handske manschettstil Beaded
Foder Unlined
Tillverkning/QMS revisionsstandarder ISO 9001:2008
Modell 93850110
Serie MICROFLEX™ 93-850
Längd (engelska) 9.5 in.
Längd (metrisk) 24 cm