Läs mer
Emma Safety Footwear BAS Skyddsskor
Produktkod. 15998841
Change view
Storlek:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Förpackningsstorlek:
1 par
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15998841 43 1 par
15938841 37 1 par
15948841 38 1 par
15958841 39 1 par
15968841 40 1 par
15978841 41 1 par
15988841 42 1 par
15908851 44 1 par
15918851 45 1 par
15928851 46 1 par
15938851 47 1 par
15948851 48 1 par
15958851 49 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 15998841 Leverantör Emma Safety Footwear Leverantörsnummer MM70084843
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1454.25 SEK
    913.50 SEK / 1 par
    Save 540.75 SEK
    37% Av
Beräknad leverans: 22-02-2027
Skyddsstövel för alla ändamål. Yttersulan stöter bort syra och olja som ett paraply stöter bort vatten. Kraftig ankelstödjande ovandel passar foten tätt och bekvämt.
  • S3-Skyddssko med sulplatta för vått arbete
  • Fullnarvsläderkonstruktion
  • GripForce™ Duo värmebeständig yttersula
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver för torrare, fräschare fötter
  • Sanerat
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad SV ISO 20345:2011
Förslutningstyp Snören
Färg Svart
Design BAS
Liner material Hydro-Tec™ Sanerat silver
Material Läder
Storlek 43
Tåmaterial Stål