Läs mer
Cytiva BAS Storage Fosfor-skärmar
Produktkod. 15327457 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Detektortyp:
Neutron
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Detektortyp Förpackningsstorlek
15327457 Neutron Varje
1 options
Produktkod. 15327457 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 29017133
Beräknad leverans: 01-12-2026
För neutrondetektion, Storlek 20 x 40 cm
  • Kräver ungefär en tiondel av exponeringstiden för traditionell autoradiografifilm
  • Tio till hundra gånger känsligare än film, beroende på isotop och provtyp
  • Brett linjärt dynamiskt område (fem storleksordningar) möjliggör kvantifiering och visualisering av både svaga och starka signaler i en enda exponering
  • Återanvändbara skärmar kräver inga kemikalier, mörkrum eller annan speciell behandling för användning
  • Varje steg kan utföras vid labbbänken under normala ljusförhållanden vid rumstemperatur
  • Resultaten digitaliseras med hjälp av ett lagringsfosforbildsystem (t.ex. Typhoon, Storm eller PhosphorImager) och kvantifieras med hjälp av ImageQuant programvara
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 20 x 40 cm
Detektorer Neutron
Detektortyp Neutron
För användning med (applikation) Neutrondetektering