Läs mer
Cytiva BAS Storage Fosfor-skärmar
Produktkod. 10232628 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Produktlinje:
BAS-IP MS 2025 E
BAS-IP MS 2040 E
BAS-IP MS 3543 E
BAS-IP SR
BAS-IP SR 0813
BAS-IP TR 2040 E
SR 2025
SR 2040
TR 20205 E
Förpackningsstorlek:
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produktlinje unitSize
10232628 TR 20205 E Varje
11360312 BAS-IP MS 2025 E Varje
11350312 BAS-IP MS 2040 E Varje
11370312 BAS-IP MS 3543 E Varje
11310322 BAS-IP SR 0813 Varje
11300322 BAS-IP SR Varje
11380312 SR 2040 Varje
11320322 BAS-IP TR 2040 E Varje
11390312 SR 2025 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 10232628 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 28956482
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd fosforskärmar för att fånga latenta bilder som produceras av joniserande strålning. Cytiva™ BAS Storage Fosfor-skärmar avger ljus vid laserinducerad stimulering i proportion till mängden radioaktivitet i provet.
Förvaringsfosforskärmar fångar latenta bilder som produceras av joniserande strålning (röntgenstrålar, beta- och gammaemissioner från isotoper som 14C, 3H, 125I, 131I, 32P, 33P, 35S, etc.). Vid laserinducerad stimulering emitteras ljus från lagringsfosforskärmen i proportion till mängden radioaktivitet i provet. Den resulterande digitala bilden möjliggör kvantifiering av subtila skillnader i signalintensitet över ett brett dynamiskt område med hjälp av lagringsfosforbildsystem som Typhoon, Storm och PhosphorImager. Typiskt krävs 50 % till 90 % kortare exponeringstid jämfört med en likvärdig exponering för konventionell film. Bilder av publikationskvalitet erhålls ofta i en enda exponering. Förvaringsfosforskärmar är återanvändbara och bryts inte ned av upprepad exponering för laboratorienivåer av radioaktivitet. För att återanvända, exponera helt enkelt en skärm för det extra starka ljuset från ImageEraser-ljuslådan. Allmänt syfte (GP ) och Multipurpose Standard (MS)-skärmar är tillförlitliga för en mängd olika applikationer och kan användas med 32P, 125I, 35S, 33P och 14C. Den hållbara cellulosaacetatbeläggningen och fosforskiktsformuleringen gör det GP och MS-skärmar väl lämpade för 32P- och 125I-detektion och kvantifiering. De är de valda skärmarna för 32P Northerns och Southerns och 125I Western blottar och geler.
  • Kräver ungefär en tiondel av exponeringstiden för traditionell autoradiografifilm.
  • Tio till hundra gånger känsligare än film, beroende på isotop och provtyp.
  • Brett linjärt dynamiskt område (fem storleksordningar) möjliggör kvantifiering och visualisering av både svaga och starka signaler i en enda exponering.
  • Återanvändbara skärmar kräver inga kemikalier, mörkrum eller annan speciell behandling för användning.
  • Varje steg kan utföras vid labbbänken under normala ljusförhållanden och vid rumstemperatur.
  • Resultaten digitaliseras med hjälp av ett lagringsfosforbildsystem (t.ex. Typhoon, Storm eller PhosphorImager) och kvantifieras med hjälp av ImageQuant programvara.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje TR 20205 E
Kvantitet 1 Varje
Produkttyp BAS Storage Fosfor-skärmar