Beskrivning
Förvaringsfosforskärmar fångar latenta bilder som produceras av joniserande strålning (röntgenstrålar, beta- och gammaemissioner från isotoper som 14C, 3H, 125I, 131I, 32P, 33P, 35S, etc.). Vid laserinducerad stimulering emitteras ljus från lagringsfosforskärmen i proportion till mängden radioaktivitet i provet. Den resulterande digitala bilden möjliggör kvantifiering av subtila skillnader i signalintensitet över ett brett dynamiskt område med hjälp av lagringsfosforbildsystem som Typhoon, Storm och PhosphorImager. Typiskt krävs 50 % till 90 % kortare exponeringstid jämfört med en likvärdig exponering för konventionell film. Bilder av publikationskvalitet erhålls ofta i en enda exponering. Förvaringsfosforskärmar är återanvändbara och bryts inte ned av upprepad exponering för laboratorienivåer av radioaktivitet. För att återanvända, exponera helt enkelt en skärm för det extra starka ljuset från ImageEraser-ljuslådan. Allmänt syfte (GP ) och Multipurpose Standard (MS)-skärmar är tillförlitliga för en mängd olika applikationer och kan användas med 32P, 125I, 35S, 33P och 14C. Den hållbara cellulosaacetatbeläggningen och fosforskiktsformuleringen gör det GP och MS-skärmar väl lämpade för 32P- och 125I-detektion och kvantifiering. De är de valda skärmarna för 32P Northerns och Southerns och 125I Western blottar och geler.
- Kräver ungefär en tiondel av exponeringstiden för traditionell autoradiografifilm.
- Tio till hundra gånger känsligare än film, beroende på isotop och provtyp.
- Brett linjärt dynamiskt område (fem storleksordningar) möjliggör kvantifiering och visualisering av både svaga och starka signaler i en enda exponering.
- Återanvändbara skärmar kräver inga kemikalier, mörkrum eller annan speciell behandling för användning.
- Varje steg kan utföras vid labbbänken under normala ljusförhållanden och vid rumstemperatur.
- Resultaten digitaliseras med hjälp av ett lagringsfosforbildsystem (t.ex. Typhoon, Storm eller PhosphorImager) och kvantifieras med hjälp av ImageQuant programvara.
Especificaciones
Especificaciones
| Produktlinje | BAS-IP TR 2040 E |
| Produkttyp | BAS Storage Fosfor-skärmar |
| Kvantitet | 1 Varje |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?