Läs mer
Basal Bodies of Cillia Antibody (LhS 28), Biotin, R&D Systems™
Produktkod. 18605296 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18605296 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18605296 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP250114B
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Basal Bodies of Cillia Monoclonal antibody specifically detects Basal Bodies of Cillia in Human, Hamster samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Basal Bodies of Cillia
Användningsområden Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Klassificering Monoclonal
Klona LhS 28
Konjugera Biotin
Formulering PBS
Värd art Mouse
Immunogen BHK a21 Cytoskeletal preparation
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Neuroscience
Primär eller sekundär Primary
Målarter Human, Hamster
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG1
Produktlinje Novus