missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Basal cell cytokeratin Antibody (RCK103), DyLight 594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP1-97729DL594
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Basal cell cytokeratin Monoclonal antibody specifically detects Basal cell cytokeratin in Human, Rat, Porcine, Avian, Canine, Chicken, Guinea Pig, Hamster, Rabbit, Zebrafish samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen)
Specifikationer
| Basal cell cytokeratin | |
| Monoclonal | |
| DyLight 594 | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Human, Rat, Pig, Avian, Canine | |
| Purified |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen) | |
| RCK103 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Derived by fusion of SP2/0-Ag14 Mouse myeloma cells with spleen cells from a BALB/c Mouse immunized with a mix of cell preparations containing Human Cytokeratins. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering