Läs mer
Gibco™ Basal Medium Eagle (BME)
Produktkod. 11514476 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11514476 500 ml 500ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11514476 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 41010026
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Basal Medium Eagle (BME)
Basal Medium Eagle (BME) är ett allmänt använt syntetiskt basmedium för att stödja tillväxten av många olika däggdjursceller. BME utvecklades ursprungligen av Harry Eagle för HeLa-celler och musfibroblaster, när han upptäckte minimikraven för celltillväxt in vitro . Gibco™ BME har sedan använts för andra mänskliga linjer, inklusive WI-38 och MRC-5.
Gibco™ BME innehåller åtta B-vitaminer, de tio essentiella aminosyrorna, plus cystin, tyrosin och glutamin. Det finns ett antal modifieringar av BME: Minimal Essential Medium, Glasgows Medium och Dulbeccos Modified Eagle's Medium. Denna BME-formulering innehåller Earles salter för användning i en CO 2 -inkubator.
Produkt avsedd användning
För in vitro diagnostisk användning. VARNING: Ej för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Annan användning än den märkta avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal
lag cGMP tillverknings- och kvalitetssystem
Gibco™ BME tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i försörjningskedjan erbjuder vi en identisk Gibco™ BME-produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning (21010-046). Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
BME innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför kräver BME tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). BME använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,2 g/L) och kräver därför en 5-10 % CO 2 -miljö för att bibehålla fysiologiskt pH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Vätska
Produkttyp Basalt medium
Med tillsatser Fenolrött
Utan tillsatser Inget glutamin, Utan HEPES, Inget natriumpyruvat
För användning med (applikation) Däggdjurscellodling
Kvantitet 500 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 13485 standarder, FDA
Innehåll och lagring 2 till 8 °C
Beskrivning Basal Medium Eagle (BME), 500 ml, flytande, fenolröd indikator, lågt glukosvärde, 12 månaders hållbarhet, förvaras vid 2 till 8 C, °skyddas mot ljus, för cellkultur från däggdjur