Läs mer
Sartorius Basal-medelstor örn (Earles)
Produktkod. 31908462 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Kvantitet:
10 x 500 mL
Produktkod. Kvantitet
31908462 10 x 500 mL
1 options
Produktkod. 31908462 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer 010155A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-03-2027
BME är ett allmänt använt syntetiskt basalt medium för att stödja tillväxten av många olika däggdjursceller.
  • BME utvecklades ursprungligen av Harry Eagle för HeLa-celler och musfibroblaster efter att ha fastställt minimikraven för celltillväxt in vitro.
  • BME har sedan dess använts för andra mänskliga cellinjer, inklusive WI-38 och MRC-5.
  • BME innehåller åtta B-vitaminer, tio essentiella aminosyror samt cystin, tyrosin och glutamin.
  • Flera modifieringar av BME har utvecklats, inklusive Minimal Essential Medium (MEM), Glasgows Medium och Dulbeccos Modified Eagle's Medium (DMEM).
  • Denna BME-formulering innehåller Earles salter för användning i en CO2-inkubator.
  • Modifierat enligt följande:
    • Med Earles saltbas
    • Med fenolrött
    • Utan L-glutamin
    • Utan natriumbikarbonat
Specifikationer
Form Vätska
Produkttyp MEM Cell Culture Media
Kvantitet 10 x 500 mL