Läs mer
MP Biomedicals™ Basal Medium Eagle (modifierad), med Hanks' salter och L-glutamin, utan natriumkarbonat
Produktkod. 11440195 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 l
Förpackningsstorlek:
10 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11440195 10 l 10 L
1 options
Produktkod. 11440195 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 091003122
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    577.00 SEK
    549.16 SEK / 10 L
    Save 27.84 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
Basal Medium Eagle (Modifierad), med Hanks' Salts och L-Glutamin, utan natriumkarbonat är ett av de mest använda syntetiska basalmedierna för att stödja tillväxten av många olika däggdjursceller.
  • Basal Medium Eagle (BME) är en av de mest använda av alla cellodlingsmedier.
  • Detta medium är resultatet av många studier från slutet av 1950-talet som analyserar näringsbehoven och andra komponenter som är väsentliga för tillväxten av celler i kultur.
  • Traditionellt har BME använts i studier för att mäta tillväxtsvaret hos normala (WI-38) och transformerade (HeLa) celler i monolagerkultur.
  • BME kan användas för ett brett utbud av cellinjer när det kompletteras på rätt sätt.
  • Den har ett pH på 6,5± 0,5 (w/o natriumbikarbon), 7,3± 0,5 (justerat med natriumbikarbon.)
Specifikationer
Form Pulver
För användning med (applikation) Bakteriecellodling, däggdjurscellodling
Kvantitet 10 l
Formulering Polypeptone 10,0, biotryptas 10,0, hjärtpepton 3,0, majsstärkelse 1,0, natriumklorid 5,0, agar 13,5, slutligt pH 7,3± 0,2
pH 6,5 till 7,3± 0,5
Beredningsmetod Suspendera 42,5 g av mediet i en liter destillerat eller avjoniserat vatten. Blanda väl och värm med frekvent omrörning. Koka i en minut. Dispensera och sterilisera i en autoklav vid 121 °C (15 lb. psi) i 15 minuter. Kyl till 45 till 50 °C och tillsätt 5 till 10 % sterilt defibrinerat får- eller kaninblod om så önskas.
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.