Beskrivning
- Endast basenhet (kabel och spärrarm säljs separat).
- Kan även användas för att låsa ute stora spakar, T-handtag och svårsäkrade mekaniska anordningar.
- Öppen klämma passar över stängda ringar och breda handtag.
- Tillverkad av stål och nylon av industrikvalitet för extra slag och kemikaliebeständighet.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Ventillåsningsbasklämenhet |
| Färg | Rött |
| Material | Förstärkt Nylon |
| Certifikat och efterlevnad | OSHA 1910.147 |
| Beskrivning | Liten universalventilspärrbasklämenhet |
| Mått (L x B) | 142.2 x 22.9 mm |
| För användning med (applikation) | Lockout Tagout |
| Inkluderar | Liten universalventilspärrbasklämenhet |
| Längd (engelska) | 5,6 tum. |
| Längd (metrisk) | 142.2 mm |
| Visa mer |