Läs mer
Brady™ Universell ventilspärrbasklämenhet
Produktkod. p-8000957
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10638245
Brand: Brady™ 050924
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mångsidig, robust, lätt att använda och lätt, den här universella ventillåsningsbasen är effektiv för alla typer av standardventiler. Kan även användas för att låsa ute stora spakar, T-handtag och svårsäkrade mekaniska anordningar.
  • Endast basenhet (kabel och spärrarm säljs separat).
  • Kan även användas för att låsa ute stora spakar, T-handtag och svårsäkrade mekaniska anordningar.
  • Öppen klämma passar över stängda ringar och breda handtag.
  • Tillverkad av stål och nylon av industrikvalitet för extra slag och kemikaliebeständighet.
Specifikationer
Produkttyp Ventillåsningsbasklämenhet
Färg Rött
Material Förstärkt Nylon
Certifikat och efterlevnad OSHA 1910.147
Beskrivning Liten universalventilspärrbasklämenhet
Mått (L x B) 142.2 x 22.9 mm
För användning med (applikation) Lockout Tagout
Inkluderar Liten universalventilspärrbasklämenhet
Längd (engelska) 5,6 tum.
Längd (metrisk) 142.2 mm
Material (bygel) Rostfritt stål
Kvantitet 1 st
Storlek Liten
Vikt (metrisk) 1 kg
Bredd (engelska) 0,902 tum.
Bredd (metrisk) 22.9 mm