Läs mer
asecos™ Basskydd
Produktkod. 15957376 Handla allt asecos Produkter
Change view
Bredd (metrisk) Exteriör:
486 mm
786 mm
1086 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Exteriör unitSize
15957376 486 mm Varje
15461425 786 mm Varje
15967376 1086 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15957376 Leverantör asecos™ Leverantörsnummer 31923
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    509.25 SEK
    432.26 SEK / Paket med 1
    Save 76.99 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 05-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Panelbeläggning av melaminharts
För modellerna Q15 och/eller Q30
Specifikationer
Djup (metrisk) Exteriör 536 mm
Mått (D x B x H) 536 x 486 x 88 mm
För användning med (utrustning) För högskåp med en bredd på 600 mm, för modell(er): Q30
Höjd (metrisk) Exteriör 88 mm
Ytbeläggning Melaminharts laminerad
Vikt (metrisk) 1.50 kg
Bredd (metrisk) Exteriör 486 mm
Material Spånskiva
Produkttyp Basskydd